Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ Benchtop pH-måler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11611499
Skift visning
Type:
Meter, pH, Bio TRIS-kit
Måler, pH (sensor ikke inkluderet)
Måler, pH, Vanskeligt Prøvesæt
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
11611499 Måler, pH (sensor ikke inkluderet) Hver
15601727 Måler, pH, Vanskeligt Prøvesæt -
11621499 Meter, pH, Bio TRIS-kit -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11611499 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. VSTAR10
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
På lager
Få førsteklasses ydeevne og ultimativ fleksibilitet med vores bord-pH-meter til pH-, mV-, ORP- og temperaturmålinger på brugerdefineret farvedisplay.
Få høj nøjagtighed, førsteklasses ydeevne og ultimativ fleksibilitet med Thermo Scientific™ Orion™ Versa Stjerne Pro™ Benchtop pH-måler. Mød dine mest udfordrende applikationer til pH, mV, ORP og temperatur. Se nemt målinger på det fantastiske farvedisplay og tilpas de fire målerkanaler med udskiftelige moduler. Udfør op til en 6-punkts pH-kalibrering, log op til 2000 datapunktsæt med tids-/datostempel og overfør nemt kalibrering og datalogs via USB eller RS232 til en printer eller computer. Brug det medfølgende elektrodestativ til nemt at placere sensorer i prøver.
Thermo Scientific Orion Versa Star Pro Benchtop Meters er designet til at imødekomme dine mest udfordrende applikationer med lethed. Med rig funktionalitet og mange funktioner kan du konfigurere dit målersystem optimalt til at imødekomme skiftende krav. Orion Versa Star Pro Benchtop Meters tilbyder udskiftelige målemoduler, der giver flere brugere mulighed for at tilpasse fire separate kanaler for at opfylde deres specifikke krav. Se nemt dine mål på et fantastisk farvedisplay med justerbar tekststørrelse. Fjern gætværket ved målerkalibrering og opsætning med instruktioner på skærmen, der er tilgængelige på en række lokale sprog. Nyd hurtig og enkel dataindtastning ved hjælp af det numeriske tastatur.
  • Målestabilitetsindikatoren på skærmen fortæller dig præcis, hvornår dine målinger er klar
  • Valgbare læsetilstande inkludererAuto-Read for at holde en stabil aflæsning, Kontinuerlig for at vise skiftende aflæsninger, Tidsbestemt til at logge data med bestemte intervaller og Single-Shot for at holde en aflæsning efter en specifik ventetid er nået
  • Akustiske alarmer giver dig automatisk besked, når en indstillet offsetværdi, høj/lav-grænseværdi eller kalibreringstidsinterval nås
  • Få nemt adgang til, opdater og skift dine foretrukne måleindstillinger ved hjælp af 10 metoder pr. kanal
  • Bland opløsninger ensartet ved hjælp af op til to måler-kontrollerede omrøringssonder, der er lette at placere og hurtigt kan skylles mellem prøver
  • Datalog indsamler og dato-/tidsstempler op til 2.000 målesæt med valgfrit elektrode-id, prøve-id og konto-id
  • Kalibreringslog gemmer 30 seneste kalibreringer pr. parameter med synlig graf for flerpunkts pH- og ISE-kalibreringer
  • Vær sikker på målingens integritet ved at se den aktive kalibreringslog, mens du foretager aflæsninger
  • Ikke-flygtig målerhukommelse bevarer data og indstillinger, selv i tilfælde af strømsvigt
  • Måler letter dataoverførsler til en computer via USB eller RS232-forbindelser
  • IP54-klassificeret hus modstår støv og stænk og kan vægmonteres, hvis bordpladsen er begrænset
  • Målere inkluderer CE-, TUV 3-i-1- og FCC klasse A-certificeringer
  • 3 års erstatningsgaranti
Inkluderer Orion Versa Stjerne pH-målingsmodul:
  • Mål pH, mV, relativ mV eller ORP med temperatur
  • Udfør op til en 6-punkts pH-kalibrering ved hjælp af automatisk buffergenkendelse af NIST , DIN eller brugerdefinerede buffergrupper med mulighed for manuelt at indtaste brugerdefinerede bufferværdier
  • Kalibreringsredigeringsmulighed gør det muligt at rette individuelle punkter uden en fuld genkalibrering
  • Tilpas målinger for at vise kalibreringshistorik og pH-elektrodetilstand, eller forenkl visning for at se en ekstra stor pH-aflæsning
Systemadgangsfunktion
Orion Versa Star Pro Meters tilbyder en systemadgangsfunktion, der er designet til at hjælpe med at sikre dataintegritet ved at forhindre uønsket adgang til forskellige målerfunktioner, herunder indstilling af dato/klokkeslæt, datalog og kalibreringslog. Systemadgangsfunktionen kan nemt slås til eller fra, efterhånden som dit laboratoriums behov ændrer sig for ultimativ fleksibilitet vedrørende betjening og brugervenlighed. Når den er aktiveret, tillader funktionen Systemadgang tildeling af en systemadministrator og op til 10 brugerkonti med tilpasselig adgang til instrumentindstillinger, måleindstillinger, kalibreringer og logfiler. Brug adgangskodebeskyttelse til at sikre udvalgte målerfunktioner, mens andre funktioner er tilgængelige for alle brugere. Systemadgangsfunktionen giver dig mulighed for at tilpasse måleradgang, så de opfylder dine specifikke sikkerheds- og datarapporteringsbehov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Versa Star Pro pH bordmåler med stativ
Inkluderer Versa Star Pro meter med pH-modul, elektrodestander, 100-240V universal strømadapter, computerkabel
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1 °C
Nøjagtighed (mV) ±0,2 eller ±0,05 %, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,002
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte, et interval eller alle datapunkter til printer eller computer
Udgange USB, RS-232
Måletilstande pH, mV, Relativ mV, ORP med temperatur
Kalibrering pH med kalibreringsredigeringsmulighed, relativ mV, ORP og temperatur
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Rækkevidde (mV) ±2000,0
Range (ORP) ±2000,0 mV
Opløsning (mV) 0.1mV
Kalibreringspunkter 1 til 6
Temperaturområde (metrisk) -5 °C til +105 °C
Temperaturområde (engelsk) 22,0 °F til 221,0 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type LCD, farvegrafik med brugertilpassede indstillinger
Mulighed for baggrundslys Ja
Hukommelse Ikke-flygtig hukommelse bevarer datalog, kalibreringslog og målerindstillinger
Datapunkter 2000 med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk med Auto-Read, tidsbestemt og enkelt-skud mål-tilstande, manuel
Alarmudgang Sætpunktsalarm, høj/lav-grænsealarm, kalibreringspåmindelsesalarm
Indgange BNC (pH- eller ORP-elektrode), nålespids (referenceelektrode), 8-bens MiniDIN (ATC-temperatursonde), to omrørerindgange (omrørersonde)
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP54
AC-adapter Universal 50-60 Hz, 100-240 VAC-strømadapter (kat.-nr. STARA-PWR)
Dimensioner (L x B x H) 28 cm x 24 cm x 10 cm (11 tommer x 9,5 tommer x 3,9 tommer), moduler tilfoslash;jer ≤2 cm (0,8 tommer) L & H
Vægt (metrisk) 1,2 kg, moduler tilføjer 0,2 kg hver
Vægt (engelsk) 2,5 lb., moduler tilføjer 0,5 lb. hver
garanti 3 års måler- og modulgaranti
Tastatur Numerisk med menu-specifikke funktionstaster og rulle-/genvejstaster med flere funktioner
Metoder 10 pr kanal
Power Rating DC-indgang: 9V DC, 1A
Strømforsyning Universel AC-adapter (medfølger)
Sondetype pH-elektrode, ORP-elektrode, reference-halvcelleelektrode, ATC-temperatursonde, omrørersonde (købes separat)
Sprog Engelsk, spansk, fransk, italiensk, tysk, kinesisk, portugisisk og koreansk, Spanish, French, Italian, German, Chinese, Portuguese, Korean
Rækkevidde (relativ mV) ±2000,0 mV
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
Isopotentielt punkt 7,000 pH (justerbar)
Stabilitet Kan indstilles til hurtig, medium, langsom eller smart stabilitet; Valgbar frakoblet eller automatisk smart gennemsnitsindstilling
Temperatur (engelsk) Drift 41 °F til 113 °F (omgivende)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C til 45 °C (omgivende)
Kanaler 4 (Kan tilpasses med moduler)
Type Måler, pH (sensor ikke inkluderet)