Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 5+ meter
Description
Målingen af en væskes surhedsgrad og alkalinitet, pH er en af de mest almindelige parametre, der måles i en lang række industrier lige fra vand- og spildevandsbehandling, kemisk produktion, landbrugsforskning og produktion, miljøovervågning, kemisk og biovidenskabelig forskning, biokemisk og farmaceutisk forskning, elektronikproduktion til fødevareforarbejdning og andre industrielle applikationer. Eutech™ tilbyder en bred vifte af pH-målere og elektroder og Eutech™ pH 5+ Meter er et ideelt valg til pH-applikationer.
Funktioner:
- Multipunktkalibrering (op til 5 punkter) med Auto-Buffer Recognition - valg af USA, NIST eller rene vandbufferstandarder med ±0,01 pH-nøjagtighed
- Automatisk temperaturkompensation (ATC) for den højeste nøjagtighed under temperatursvingninger
- Hold funktionen fryser kortvarigt læsningen for nem visning og optagelse
- Auto-Power Off sparer batteri efter ikke-brug
- Selv-diagnostik med beskedkoder for nem fejlfinding
- Large Custom LCD giver optimal visning selv på afstand
- Beskyttende gummistøvle beskytter mod utilsigtede slag og har et solidt indbygget stativ for nem betjening på bænken
- Robust bæretaske (valgfrit) giver praktisk kalibrering og måling af måleren på stedet
- pH-buffermuligheder: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (PB)
Specifications
Specifications
| Oversigt | Eutech pH 5+ Måler med 3-i-1 pH/temperatur Combi Elektrode ECFC7352901B, ATC-elektrode ECPHTEM01P & pH-bæresæt (inkluderer 1 x pH 4,01, pH 7,00 bufferopløsninger, opbevaringsopløsning og 1 x deioniseret (skylle) vand (60 ml hver), gummiarmering/stativ |
| Inkluderer | Auto-sluk efter 17 minutter; Hold- og selvdiagnosticerende beskeder |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,5 °C |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,01 |
| Område (pH) | 0 til 14 |
| Opløsning (pH) | 0.01 |
| Kalibreringspunkter | 2 til 5 |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 100 °C |
| Opløsning (temperatur) | 0,1 °C |
| Display Type | LCD |
| Show More |