Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 6+ pH Meter
Artikelnummer. 10548135
Skift visning
Type:
Måler med 3-i-1 Combi elektrode
Måler med pH-elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
10548135 Måler med pH-elektrode Hver
11559164 Måler med 3-i-1 Combi elektrode Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10548135 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X245026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4050.00 DKK
    3767.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 282.21 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser. Eutech™ pH 6+ pH-måler ECPH602PLUSK med enkelt junction pH-elektrode og ECPH603PLUSK med 3-i-1 pH/temperaturelektrode Combi er ideelle valg til rutinemæssige anvendelser i laboratorier, produktionsanlæg og skoler.
Funktioner:
  • Multi-Point Kalibrering (op til 5 point) med Auto-Buffer Recognition - valg af USA , NIST eller rent vand buffer standarder med± 0,01 pH-nøjagtighed
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) for den højeste nøjagtighed under svingende temperaturer
  • Hold-funktionen fryser kortvarigt læsning for nem visning og optagelse
  • Auto-Power Off sparer batteristrøm efter ikke-brug
  • Selvdiagnosticering med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Stor Custom LCD giver optimal visning selv på afstand
  • Beskyttende gummistøvle beskytter meter mod utilsigtede stød og har et robust indbygget stativ til nem betjening på bænken
  • Robust bæretaske (valgfrit) giver praktisk målerkalibrering og måling på stedet
  • pH-bufferindstillinger: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA ),1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST ), 4,10, 6,97 (Pb)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Eutech pH 6+ pH-måler med enkelt forbindelses pH-elektrode ECFC7252101B, ATC-elektrode ECPHTEM01P & pH-bæresæt (inkluderer 1 x pH 4,01, pH 7,00 bufferopløsninger, opbevaringsopløsning og 1 x deioniseret (skylle) vand (60 ml hver)
Inkluderer Auto-sluk efter 17 minutter; Hold- og selvdiagnosticerende beskeder
Nøjagtighed (temperatur) ±0,05 °C
Nøjagtighed (mV) ±1
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Område (pH) 0 til 14
Rækkevidde (mV) -1000 til 1000
Opløsning (mV) 1 mV
Kalibreringspunkter Op til 5
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type LCD
Temperaturkompensation Automatisk/manuel (0 °C til 100 °C)
Batteritype 4 AAA x 1,4V batterier
Type Måler med pH-elektrode