Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 bænk pH-målere
Description
Oplev den prisvindende Orion Lab Star PH111 pH/mV bænkmåler. Mål pH eller ORP samtidigt med mV og temperatur. Med en stor, baggrundsbelyst skærm for nem synlighed og lille fodaftryk for at spare plads på bænken, er denne pH-meter ideel til forenklet, budgetvenlig laboratorietestning. Brug skærmstabiliserings- og klarindikatorerne til at hjælpe med at identificere, hvornår pH-måleren og ORP-målerens aflæsninger er færdige. Se aktive pH-, ORP- og temperaturkalibreringslogfiler med dato- og tidsstempel, optag nøglemålinger ved hjælp af 500-punkts dataloggen med dato- og tidsstempel, og udsend alle logfiler til en printer eller computer.
Orion Lab Star PH111 pH-målerens funktioner
- Budgetvenlig pH-måler til forenklet pH- og ORP-test
- Displayet viser pH, mV og temperatur samtidig for nøjagtig dataregistrering
- Mål -2,000 til 18,000 pH, -2000,0 til +2000,0 mV og -5,0 til 105,0 °C eller 23,0 til 221,0 °F for at sikre omfattende målemuligheder
- Udfør ét til fem punkts pH-kalibreringer, ét punkts ORP-kalibreringer og ét punkts temperaturjusteringskalibreringer for kompetent overholdelse af SOP
- Stor 5-tommer baggrundsbelyst skærm gør det nemt at se og registrere målinger
- Lille måleraftryk sparer værdifuld bordplads i dit laboratorium
- Stabiliserende og klar-indikatorer på skærmen hjælper med at identificere, hvornår målingerne er færdige
- pH-elektrode-tilstandsikon hjælper med at sikre pålidelig elektrodeydelse
- Dato- og tidsdatastemplede data og kalibreringslogs understøtter GLP overholdelse
- Se aktive pH-, ORP- og temperaturkalibreringslogs med dato- og tidsstempel for at sikre nøjagtige, reproducerbare målinger
- Brug en 500-punkts datalog med dato- og tidsstempel til at registrere nøglemålinger
- Output data og kalibreringslogs til en printer eller computer til langtidslagring
Meter og Meter Kits
- LSTAR1110 er pH-måleren og stativet, som giver dig mulighed for at købe din pH-elektrode separat
- LSTAR1115 er standard-pH-måler-udstyret, til almindelige pH-prøver som drikkevand, postevand, buffere (ikke-TRIS) og til almindelig brug for elever
- LSTAR116 er den let-renlige bio pH-måler-kit til pH-prøver, der indeholder TRIS-buffere, proteiner, sulfider, halider eller andre komponenter, der kan forstyrre sølvklorid; Den medfølgende genopfyldelige pH-elektrode er nem at rengøre og genoprette
- LSTAR117 er den lav-vedligeholdelses bio pH-måler-kit-løsning, til pH-prøver, der indeholder TRIS-buffere, proteiner, sulfider, halider eller andre komponenter, der kan forstyrre sølvklorid; Den medfølgende gelfyldte pH-elektrode er vedligeholdelsesfri og nem at betjene
- LSTAR1118 er den vanskelige pH-måler-løsning, til pH-prøver, der er tykke, viskøse eller halvfaste, herunder fødevarer, drikkevarer, spildevand, emulsioner, jord, slurries, suspenderede stoffer eller slam
Spécification
Spécification
| Oversigt | Orion Lab Star PH111 bænk pH/mV meter standard sæt |
| Inkluderer | 9157BNMD genopfyldelig epoxy-legeme pH/ATC elektrode916099 pH 4/7/10 buffer, opbevarings- og rengøringsopløsning 60 mL kitmeter med elektrodestander, pc-kabel, universal strømadapter |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,3 °C/± 0,5 °F |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 eller ±0,05 %, alt efter hvad der er størst |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,005,± 1 LSD |
| Datastyringsdetaljer | Overfør enkelte eller alle datapunkter til printer eller computer |
| Udgange | Computer eller printer (STARA-106) |
| Til brug med (applikation) | Standard pH Meter Kit Option, til almindelige pH-prøver såsom drikkevand, postevand, buffere (ikke-TRIS) og almen brug af studerende |
| Måletilstande | pH med mV og temperatur, ORP med mV og temperatur |
| Kalibrering | pH, ORP og temperatur |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Orion Lab Star PH111 pH/mV bench meter standard kit
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- MIXTURE LIST-Contain: sodium lauryl sulphate, silver nitrate,triton x-100
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.