Få mere at vide
Oakton™ pH 700 bænkmåler og stativ
Artikelnummer. 13480847 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Område (pH):
0 til 14
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Område (pH) Pakningsstørrelse
13480847 0 til 14 Hver
1 options
Artikelnummer. 13480847 Leverandør Oakton™ Leverandørnr. 3541912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5210.00 DKK
    3884.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 1325.74 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kompakt med stor LCD-skærm med to skærme
  • Kompakt fodaftryk
  • Måler pH, mV, relativ mV og temperatur
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC)
  • Fem-punkts pH-kalibrering
  • Udtræk hurtig reference
  • Datalogging tillader lagring/genkaldelse af op til 100 datasæt
Bemærk: Probe er ikke inkluderet i denne model.
Tekniske data
Inkluderer Stå
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C
Nøjagtighed (mV) ±0,2 inden for 199,9,± 2 ud over 200
Nøjagtighed (pH) ±0,01
Datastyringsdetaljer Op til 100 datasæt
Måletilstande pH
Kalibrering Automatisk
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.01
Rækkevidde (mV) ±2000
Opløsning (mV) 0,1 Inden for 199,9 mV, 1 ud over 200
Kalibreringspunkter 5
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Temperaturområde (engelsk) 32 °F til 100 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Display Type LCD
Mulighed for baggrundslys Ingen
Datapunkter Op til 5
Log funktionstype Automatisk, manuel
garanti 3 år
Temperaturkompensation Automatisk
Type Benchtop pH-måler
Spænding 120 V