Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 2700 pH Meter
Beskrivelse
Overstørrelse skærm med store skrifttyper, men alligevel kompakt– de Eutech pH 2700 pH Meter tilbyder en letlæselig skærm, der siger mere. Se pH- eller ORP-aflæsninger med temperatur, elektrodestatus, kalibreringspunkter, dato og klokkeslæt på én gang!
Funktioner
- Op til 6-punkts kalibrering med autobuffergenkendelse
- Hurtig, nem elektrodediagnose med flere pH-hældninger og offset-display
- Non-Volatilememory kan indeholde op til 500 datapunkter –, tids- og datostemplet for overholdelse GLP
- Kalibrer med op til 5 brugerdefinerede pH-buffere – og brug alle pH-værdier, der er ≥1,0 pH-enheder fra hinanden
- Cal-due alarm – , ikke flere forældede kalibreringer!
- Autologningsfunktion for bekvem kontinuerlig overvågning
- Adgangskodebeskyttelse til opsætning og kalibrering
Applikationer
- Uddannelsesmæssigt: Nyttigt til de fleste laboratorier, økologiske studier og andre anvendelser
- Laboratorium: Miljøstudier, kemiske laboratorier, titrering og kvalitetssikringstest, hvor GLP datastyring er nødvendig. Bruges i alle former for fødevareforarbejdning.
Specifikationer
Produktspecifikation: Beskrivelse
pH
- Område: -2,000 til 20,000 pH
- Opløsning: 0,1 / 0,01 / 0,001 pH
- Nøjagtighed: ±0,002 pH + 1 LSD
- Cal. Points: Op til 6 forudindstillede eller 5 tilpassede
- Buffer-sæt: USA, NIST, DIN, Bruger 1, Bruger 2, Tilpasset
ORP
- Rækkevidde: ±2000,0 mV
- Rel.mV Rækkevidde: ±2000,0 mV
- Opløsning: 0,1 mV
- Nøjagtighed: ±0,2 mV
Temperatur
- Rækkevidde (meter): 0,0 til 100,0 °C / 32,0 til 212,0 °F
- Opløsning: 0,1 °C / 0,1 °F
- Nøjagtighed: ±0,3 °C / ±0,5 °F
- Kompensation: ATC /mTC
- Strømkrav: 9 V DC-adapter, 1,3 A (100/240 VAC, SmPS)
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Eutech pH 2700 meter med pH-elektrode (ECFG7370101B), ATC-sonde (PH5TEMB01P), integreret elektrodeholder, 100/240 VAC-adapter, RS232-kabel,& pH Electrode Refill Solution, 60 ml |
| Inkluderer | pH-elektrode, ATC-probe |
| Nøjagtighed (temperatur) | 0,3 °C/0,5 °F |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,2 |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,002 |
| Udgange | RS-232 |
| Område (pH) | -2 til 20 |
| Opløsning (pH) | 0.001, 0.01, 0.1 |
| Kalibreringspunkter | Op til 6 |
| Temperaturområde (metrisk) | 0 °C til 100 °C |
| Vis mere |