Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ CyberScan pH 600 pH Meter
Artikelnummer. 11559234
Skift visning
Kalibreringspunkter:
Op til 6
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kalibreringspunkter Pakningsstørrelse
11559234 Op til 6 Hver
1 options
Artikelnummer. 11559234 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X415105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7925.00 DKK
    7326.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 598.34 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser. Eutech™ CyberScan pH 600 pH-måleren er et ideelt valg til rutinemæssige anvendelser i laboratorier, produktionsanlæg og skoler.
Funktioner:
  • Cal-Due Alarm forhindrer forældede kalibreringer, mens Set-Point Alarms advarer, når aflæsningerne ligger uden for set-point grænserne.
  • Højere nøjagtighed under varierende temperaturer med automatisk/manuel temperaturkompensation.
  • mega-hukommelsesplads, der gemmer/henter op til 500 datasæt med temperaturmålinger, med tids- og datostempling formateret for at opfylde GLP standarder.
  • Trådløs og kabelfri dataoverførsel med infrarød IrDA-teknologi. Leveres med PC-baseret gratis dataindsamlingssoftware til problemfri dataimport og rapportgenerering i alle populære regnearksprogrammer efter eget valg.
  • Husk elektrodehældning, elektrodeforskydningsværdi og tidligere kalibreringsværdier for nem reference
  • Stort, letlæseligt brugerdefineret display med samtidige målinger giver optimal visning med brugervenlige ikoner
  • Hold funktionen midlertidigt fryser læsningen for nem visning og optagelse
  • Selvdiagnostisk med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Volatilememory holder indstillinger og lagrede data, selv når du løber tør for batterier.
  • Robust og vandtæt efter IP67-standard med beskyttende gummistøvle og praktisk velcrostrop for bedre greb.
  • Strøm med batterier eller valgfri AC adapter til brug i marken eller ved bordplade med indbygget stativ.
  • Energibesparelse med automatisk slukningsfunktion.
Specifikationer:
  • pH-område: -2,00 til 19,99 pH
  • mV rækkevidde: ±2000mV
  • Temperaturområde: -10,0 til 110,0 °C (14,0 til 230 °F)
  • Temperaturkompensation: Automatisk / manuel (0 til 100 °C)
  • Nej. af kalibreringspunkter: op til 6 punkter
  • Cal Due Alarm: Ja (dage - maks 30)
  • pH-buffermuligheder: USA, NIST, DIN, PWB
  • Tilpasset bufferkalibrering: Ja (2 til 5)
  • Hældning/forskydningsvisning: Ja (visning + ikon)
  • Indgange: DC-phono-stik, 8-bens stik, BNC
  • LCD-skærm: Bagbelyst dotmatrix
  • Hukommelse: 500 datasæt
  • Output: Ja (IrDA/RS232C)
  • Særlige funktioner: Stabilitetsindikator; Selvdiagnostic; Ikke-flygtig hukommelse; Hold & automatisk slukning efter 20 minutter
  • GLP: Ja
  • Indtrængningsbeskyttelse: IP67
  • Strøm: 4 'AAA' x 1,4V batterier eller 9VDC strømforsyning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH600 pH/mV-måler med pH-elektrode, ATC-sonde, strømadapter og pH-bæresæt
Udgange IrDA, RS-232C
Kalibreringspunkter Op til 6
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Display Type LCD
Datapunkter 500