Få mere at vide
Thermo Scientific™ Eutech™ pH 5+ pH-meter
Artikelnummer. 10099124
Skift visning
Kalibreringspunkter:
2 til 5
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kalibreringspunkter Pakningsstørrelse
10099124 2 til 5 Hver
1 options
Artikelnummer. 10099124 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X244912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3495.00 DKK
    3320.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 174.87 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser.
Eutech™ tilbyder et bredt udvalg af pH-målere og elektroder, der måler pH-værdier i forskellige uddannelsesmæssige, laboratorie- og industrielle anvendelser. Eutech™ pH 5+ pH-måler med enkelt junction pH-elektrode er et ideelt valg til rutinemæssige anvendelser i laboratorier, produktionsanlæg og skoler.
Funktioner:
  • multi-punkt kalibrering (op til 5 punkter) med Auto-Buffer Recognition - valg af USA, NIST eller rene vandbuffer-standarder med ±0,01 pH-nøjagtighed
  • Automatisk temperaturkompensation (ATC) for den højeste nøjagtighed under temperatursvingninger
  • Hold funktionen midlertidigt fryser læsningen for nem visning og optagelse
  • Auto-Power Off sparer batteri efter ikke-brug
  • Selvdiagnostisk med beskedkoder for nem fejlfinding
  • Large Custom LCD giver optimal visning selv på afstand
  • Beskyttende gummistøvle-skjoldmeter mod utilsigtede slag og har et solidt indbygget stativ for nem betjening på bænken
  • Robust bæretaske (valgfrit) giver praktisk kalibrering og måling på stedet
Specifikationer
  • pH-område: 0,00 til 14,00 pH
  • Temperaturområde: 0 til 100,0 °C
  • Temperaturkompensation: Automatisk / manuel (0 til 100 °C)
  • Nej. af kalibreringspunkter: 2 til 5 punkter
  • pH-buffermuligheder: 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (PB)
  • Særlige funktioner: Automatisk slukning efter 17 minutter;
  • Hold & selvdiagnostiske beskeder
  • Strøm: 4 'AAA' x 1,4V batterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Eutech pH 5+ pH-måler med enkeltforbindelse pH-elektrode ECFC7252101B, ATC-elektrode ECPHTEM01P & pH-bæresæt (inkluderer 1 x pH 4,01, pH 7,00 bufferopløsninger, opbevaringsopløsning og 1 x deioniseret (skylle) vand (60 ml hver)
Kalibreringspunkter 2 til 5
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Display Type LCD