pH-papir og andre teststrimler
Engangstestmaterialer, der anvendes til hurtigt og semikvalitativt at bestemme surhedsgraden eller alkaliniteten af væsker eller til at måle en anden parameter eller et andet stof; kan omfatte test for stivelse, klor og molybdæn; normalt ved brug af farvebaserede reaktioner.
pH-papirer, pH-strips, pH-sticks og pH-testsæt bruges i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer til kvalitativ vurdering af pH-niveauer eller overvågning af syre-base titreringer i en række prøvetyper. pH-bufferreferencestandarder bruges til nøjagtig kalibrering af pH-målere og monitorerer for langt mere præcis og kvantitativ pH-måling.
pH-testpapir leveres enten som ruller, afrivningsstrimler eller stifter. De er imprægneret med indikatorfarvestoffer, der skifter farve ved en bestemt pH. I nogle produkter er indikatorfarvestoffer kovalent forbundet med cellulosefibre for at undgå udblødning (udvaskning) og kontaminering af testprøven.
Nogle pH-papirer angiver simple syre- eller baseforhold med en enkelt rød-til-blå farveændring (også kaldet lakmuspapir). Universal pH-papir og -strimler indeholder en kombination af indikatorer, der dækker et område af pH-værdier op til og med 0 til 14 i en enkelt test. Den observerede farveændring kontrolleres i forhold til et sammenligningsskema, der følger med papirerne.
Alternativt, til målte vurderinger af pH, bruges standard- eller reference-pH-buffere til at kalibrere pH-målere og andre elektrokemiske sensorer.
Standard bufferkarakteristika:
• Leveres typisk ved faste værdier på pH 4,01, pH 7,00 og pH 10,01
• Kan være farvekodet for nem og hurtig identifikation
• Certificeret til deres nominelle pH og nøjagtighed ved en specificeret temperatur (typisk 20 °C)
• Leveres som brugsklare opløsninger eller koncentrater
• Indeholder svampemidler for forlænget holdbarhed
- (4)
- (2)
- (1)
- (1)
- (8)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (4)
- (16)
- (4)
- (13)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (5)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (14)
- (3)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (1)
- (2)
- (1)
- (6)
- (1)
- (1)
- (3)
- (2)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)
- (4)
- (4)
- (2)
- (3)
- (6)
- (2)
- (1)
- (1)
- (7)
- (1)
- (1)
- (4)
- (1)
- (8)
- (5)
Filtrerede søgeresultater
Fisherbrand™ pH Indikator Papir Sticks
Mål pH-værdien hurtigt og nemt direkte på interessepunktet. Fisherbrand™ pH-indikator papirpinde er klar til brug når som helst og behøver ingen kalibrering, opsætning eller vedligeholdelse. Derfor er de perfekte i en række forskellige miljøer såsom: kemiske laboratorier, industri, mejerier, produktion, universiteter, skoler og fødevareforarbejdning.
| Inkluderer | Farvesammenligningsdiagram |
|---|---|
| Type | pH Indikator Papir Stick |
| Mængde | 100 pinde |
Fisherbrand™ pH-indikator papirstrimler
Giver optimal kvalitet og pålidelige aflæsninger. Fisherbrand™ pH Indicator Paper Strips leveres i plastruller, der sikrer langtidsstabilitet og beskyttelse mod mange ydre påvirkninger.
| Type | pH papir |
|---|---|
| Mængde | 4 hjul |
| Format | Rulle |
| Bredde (metrisk) | 7 mm |
| Længde (metrisk) | 5 m |
Macherey-Nagel™ pH-Fix pH-indikatorstrimler
Meget værdsatte standardstrimler til mange pH-testapplikationer.
| Type | pH-indikatorpapir |
|---|---|
| Mængde | 100 strimler |
| Bredde (metrisk) | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 85 mm |
| Type | pH-indikator dispenser |
|---|---|
| Til brug med (applikation) | Rutinemæssig pH-testning |
Fisherbrand™ pH Indikator Papir Sticks
Mål pH-værdien hurtigt og nemt direkte på interessepunktet. Fisherbrand™ pH-indikator papirpinde er klar til brug når som helst og behøver ingen kalibrering, opsætning eller vedligeholdelse.
| Inkluderer | Farvesammenligningsdiagram |
|---|---|
| Type | pH Indikator Papir Stick |
| Mængde | 100 pinde |
Fisherbrand™ X3 Universal Indicator pH Paper Roll Refill, pH 1-14
Mål hurtigt og nemt opløsningens pH-værdi på det interessante punkt med dette papir imprægneret med universel indikatoropløsning. Fisherbrand™ Universal Indicator pH Paper Roll udviser jævne farveændringer over et pH-værdiområde fra 1 til 14.
Cytiva Whatman™ pH-indikatorpapirer, CF-strimler
Giver en ekstremt klar og nøjagtig visuel pH-værdi ved hjælp af fire forskellige segmenter af farveimprægneret indikatorpapir. Whatman™ pH-indikatorpapir, CF-strimler bruger farvestoffer, der er kemisk bundet til papiret og ikke kan udvaskes til opløsning.
| Inkluderer | Plaststøtter, papirsegmenter på hver strimmel, komplementære indikatordiagrammer |
|---|---|
| Type | pH-teststrimmel, farvebundet |
| Mængde | 100 pakke |
| Format | Strip |
| Dimensioner (L x B) | 80 x 6 mm |
| Bredde (metrisk) | 6 mm |
| Længde (metrisk) | 80 mm |
Macherey-Nagel™ pH-Fix Teststrimler i PT-rør
Giver hurtig og nem testning af pH-værdier på det pågældende punkt. Macherey Nagel™ pH-Fix Teststrimler i PT-rør behøver ingen kalibrering, opsætning eller vedligeholdelse.
Fisherbrand™ pH-Fix Teststrimler, 7,9-9,8
Giver fremragende målinger sikkert over det angivne pH-område. Fisherbrand™ pH-Fix Teststrimler, 7,9-9,8 er tilstrækkelig lange til at undgå kontakt mellem fingrene og testprøven.
| Type | pH-testpapir |
|---|---|
| Opbevaringskrav | Stuetemperatur |
| Til brug med (applikation) | Praktisk dispenser gør det muligt at vælge den rigtige mængde pH-papir til hver applikation, meget nøjagtig og velegnet til de fleste applikationer |
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrat- og nitritteststrimlersæt
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af nitrat og nitrit i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrat- og nitritteststrimler er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
Fisherbrand™ pH Indicator Paper
Measure pH simply and easily. Fisherbrand™ pH Indicator Papers produce a distinct color which is then matched with the color scale at specified intervals for easy, reliable readings. These ready-to-use indicator paper rolls are manufactured from high quality filter paper in a variety of pH ranges.
| Inkluderer | 1 plastic dispensing wheel, 1 color scale, 4 rolls of indicator paper |
|---|---|
| Type | pH Indicator Paper |
| Mængde | 4 Each |
| Bredde (engelsk) | 0.28 in. |
| Længde (engelsk) | 16.4 ft. |
| Format | Roll |
| Holdbarhed | 3 Years |
| Bredde (metrisk) | 7 mm |
| Længde (metrisk) | 5 m |
| Farveindikator | Color Scale Wheel |
| Til brug med (applikation) | pH measurement |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer
Giver hurtig bestemmelse af pH-værdier. Whatman™ pH-indikatorer er imprægneret med en blanding af flere indikatorer, der skifter farve, når de kommer i kontakt med en bestemt prøveopløsning.
| Inkluderer | Farvesammenligningsdiagram |
|---|---|
| Type | Indikator papir |