Få mere at vide
Macherey-Nagel™ pH-Fix pH-indikatorstrimler
Artikelnummer. 15705802 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
pH-område:
0 til 14
1,7 til 3,8
2 til 9
Pakningsstørrelse:
100 enheder
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
15705802 0 til 14 Pakke med 100
15324194 1,7 til 3,8 100 enheder
15364184 2 til 9 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15705802 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 92110
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Meget værdsatte standardstrimler til mange pH-testapplikationer.
  • Nem dyppe- og aflæsningsprocedure giver pålidelige resultater på få sekunder
  • På grund af den patenterede pH-Fix teknologi, er indikatoren kemisk bundet til testpuden
  • Farvestoffet vaskes ikke ud, så tøjet forbliver rent, og prøverne forbliver rene
Tekniske data
pH-område 0 til 14
Mængde 100 strimler
Type pH-indikatorpapir
Længde (metrisk) 85 mm
Bredde (metrisk) 6 mm