Få mere at vide
Fisherbrand™ pH-Fix Teststrimler, 7,9-9,8
Artikelnummer. 11306464 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH-område:
7,9 til 9,8
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
11306464 7,9 til 9,8 Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11306464
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.70 DKK
    58.56 DKK / Pakke med 100
    Spare 23.14 DKK
    28% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende målinger sikkert over det angivne pH-område. Fisherbrand™ pH-Fix Teststrimler, 7,9-9,8 er tilstrækkelig lange til at undgå kontakt mellem fingrene og testprøven.
  • Fås i en flad æske, så de passer i din lomme
  • Farveskalaen på teststrimmelboksen tillader nøjagtig sammenligning med farven, der udvikles på teststrimmelpuden
  • Hydrofobisk plastikhåndtag beskytter brugeren mod prøven og tillader pH-test i smalle og dybe kar
  • Indikator er kovalent bundet på puderne og bløder ikke ind i prøven - kan efterlades i prøven i en ubestemt periode uden kontaminering
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 13485 certificeret
pH-område 7,9 til 9,8
Til brug med (applikation) pH-indikator
Mængde 100 pakke
Type pH-teststrimmel