Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapir
Artikelnummer. 12345378 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH-område:
0,5 til 5
0,5 til 5,5
1 til 11
1 til 14
4 til 7
5 til 9
6,5 til 10
9 til 13
Format:
Rør
Rul
Rør
Længde (metrisk):
50 mm
5 m
Mængde:
1 kast
4 Rul
Pakke med 10 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Format Længde (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
12345378 1 til 11 Rør 50 mm Pakke med 10 stk. Hver
11517392 0,5 til 5,5 Rul 5 m 4 Rul Pakke med 4
11793554 0,5 til 5 Rul 5 m 1 kast Hver
12375368 0,5 til 5 Rør 50 mm Pakke med 10 stk. Hver
15585669 1 til 11 Rul 5 m 1 kast Hver
15505679 1 til 14 Rul 5 m 1 kast Hver
15515679 1 til 14 Rul 5 m 4 Rul Pakke med 4
11527392 4 til 7 Rul 5 m 4 Rul Pakke med 4
12385368 5 til 9 Rør 50 mm Pakke med 10 stk. Hver
12395368 6,5 til 10 Rør 50 mm Pakke med 10 stk. Hver
11557392 9 til 13 Rul 5 m 4 Rul Pakke med 4
11713564 9 til 13 Rul 5 m 1 kast Hver
12305378 9 til 13 Rør 50 mm Pakke med 10 stk. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12345378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.90 DKK
    49.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.58 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gives rough knowledge of pH.
  • Filterpapir gennemvædet med en eller flere farvede pH-indikatorer
  • Tilgængelig i en række forskellige formater for at imødekomme individuelle behov
  • Referencediagram viser farveændringer i trin på pH2
Tekniske data
pH-område 1 til 11
Format Rør
Mængde Pakke med 10 stk.
Type Klasse 911
Længde (metrisk) 50 mm
Bredde (metrisk) 10 mm