Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Quantofix™ Nitrat- og nitritteststrimlersæt
Artikelnummer. 10384071 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Farveindikator:
Hvid til rød/violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farveindikator unitSize
10384071 Hvid til rød/violet Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10384071 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 91313
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af nitrat og nitrit i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrat- og nitritteststrimler er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
Giver mulighed for hurtig og nem bestemmelse af nitrat og nitrit i opløsninger. Macherey Nagel™ Quantofix™ Nitrat- og nitritteststrimler er semikvantitative, leveres prækalibrerede og indeholder alt nødvendigt udstyr og reagenser.
  • Hurtigt: giver pålidelige resultater inden for et minut
  • Nem dyp-og-læse-procedure
  • Fremragende til brug i fødevare- og landbrugsindustrien
  • Præcis: farvekort justeret og kontrolleret ved hjælp af certificerede standardløsninger
  • Holdbarhed: 2,5 år, opbevares under 30 °C
Tekniske data
Farveindikator Hvid til rød/violet
Format Strip
Til brug med (applikation) Bestemmelse af nitrat og nitrit
Gradueringer 0, 10, 25, 50, 100, 250, 500 mg/l NO3- (nitrat), 0, 1, 5, 10, 20, 40, 80 mg/l NO2- (nitrit)
Mængde 100 pakke
Opbevaringskrav 30 °C
Test tid 1 min.
Type Semi-kvalitativ teststrimmel