Få mere at vide
Macherey-Nagel™ pH-Fix Teststrimler i PT-rør
Artikelnummer. 10025504 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
pH-område:
0 til 14
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
10025504 0 til 14 Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 10025504 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 92111
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Giver hurtig og nem testning af pH-værdier på det pågældende punkt. Macherey Nagel™ pH-Fix Teststrimler i PT-rør behøver ingen kalibrering, opsætning eller vedligeholdelse.
Giver hurtig og nem testning af pH-værdier på det pågældende punkt. Macherey Nagel™ pH-Fix Teststrimler i PT-rør behøver ingen kalibrering, opsætning eller vedligeholdelse.
  • Langt plasthåndtag beskytter mod giftige, farlige eller aggressive stoffer
  • Har op til 4 forskellige indikatorpuder, der dækker hele pH-området
  • Ingen blødning på grund af farvegrænsede indikatorfarvestoffer
  • Røret har enkel enhåndsbetjening, forhindrer blokering og er praktisk talt ubrydelig
Tekniske data
pH-område 0 til 14
Mængde 100 pakke
Type pH-teststrimmel