Få mere at vide
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer
Artikelnummer. 11919347
Skift visning
pH-område:
0 til 14
1 til 11
2 til 9
Mængde:
1 rulle
100 pakke
200-pakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Mængde unitSize
11919347 1 til 11 1 rulle Hver
11354974 0 til 14 100 pakke Pakke med 100
11364974 2 til 9 100 pakke Pakke med 100
11375254 0 til 14 200-pakke Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11919347 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 10362030
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver hurtig bestemmelse af pH-værdier. Whatman™ pH-indikatorer er imprægneret med en blanding af flere indikatorer, der skifter farve, når de kommer i kontakt med en bestemt prøveopløsning.
Bestem pH ved hjælp af den medfølgende farvesammenligningstabel. Teststrimler antager en bestemt farve ved kontakt med prøveopløsningen.
  • Øjeblikkelige pH-aflæsninger
  • Nøjagtig til en lang række rutinemæssige pH-tests
  • Billig
  • Praktisk og bærbar til brug i marken. Disse pH-indikatorer er blevet imprægneret med en blanding af flere indikatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH-område 1 til 11
Format Rulle
Inkluderer Farvesammenligningsdiagram
Mængde 1 rulle
Type Indikator papir