Få mere at vide
Fisherbrand™ X3 Universal Indicator pH Paper Roll Refill, pH 1-14
Artikelnummer. 10151622 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH-område:
1 til 14
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
10151622 1 til 14 Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 10151622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00 DKK
    101.99 DKK / Pakke med 3
    Spare 15.01 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål hurtigt og nemt opløsningens pH-værdi på det interessante punkt med dette papir imprægneret med universel indikatoropløsning. Fisherbrand™ Universal Indicator pH Paper Roll udviser jævne farveændringer over et pH-værdiområde fra 1 til 14.
  • Klar til brug.
  • Ingen kalibrering, opsætning eller vedligeholdelse.
  • Perfekt til en række forskellige miljøer.
Ordreinfo
Dette er en refill til Fisherbrand Universal pH-indikatorpapir, område 1-14 (kode 11763554).
Tekniske data
pH-område 1 til 14
Mængde 1 rulle
Type Universal pH Indicator Paper - Refill, kvalitet 911