Få mere at vide
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapir
Artikelnummer. 10482341 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH-område:
1 til 14
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
10482341 1 til 14 Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 10482341
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsynet med en farvetabel til at bestemme farveændring.
  • Dispenserrulle med indikatorstrimler 5 m lange
  • pH-værdier spænder fra 1 til 14
  • 4/pack
Tekniske data
pH-område 1 til 14
Format Dispenserrulle
Inkluderer Farvebord
Mængde 4/Pk.
Længde (metrisk) 5 m