Få mere at vide
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer Reel Dispensers
Artikelnummer. 11330674
Skift visning
pH-område:
0,5 til 5,5
1 til 11
1 til 14
4 til 7
6,4 til 8
8 til 10
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
11330674 1 til 14 Hver
11340674 0,5 til 5,5 Hver
11360674 6,4 til 8 Hver
10052251 1 til 11 Hver
11350674 4 til 7 Hver
11370674 8 til 10 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11330674 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 2600100A
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Anvendes til hurtig bestemmelse af pH-værdier
  • Øjeblikkelige pH-målinger
  • Præcis til et bredt spektrum af rutinemæssige pH-målinger
  • Bekvemt og bærbart til feltbrug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH-område 1 til 14
Format Spole
Til brug med (applikation) Rutinemæssig pH-testning
Type pH-indikator dispenser