Få mere at vide
Fisherbrand™ pH test papirruller
Artikelnummer. 17785738 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
pH-område:
0 til 14
Mængde:
100 tests/rulle, 700 i alt; Set af hver pH-komfur-dispenser (7)
Artikelnummer. pH-område Mængde
17785738 0 til 14 100 tests/rulle, 700 i alt; Set af hver pH-komfur-dispenser (7)
1 options
Artikelnummer. 17785738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    504.00 DKK
    233.16 DKK / Pakke med 700
    Spare 270.84 DKK
    53% Slukket
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Almindelige pH-papirer i effektive 15 fod ruller
  • Praktisk dispenser giver dig mulighed for at vælge den rigtige mængde pH-papir til hver applikation
  • Brugervenligt Dyp —papir i opløsning, der skal testes og matches til farvekortet med det samme
  • Meget nøjagtig og velegnet til de fleste applikationer
  • Hver SKU er pakket i boks med fem klare plastik dispensere
  • Kat. nr. 13-640-507 er et pH-papirtestsæt, der inkluderer krympepakke med syv dispensere (en af hver SKU)
Ordreinfo
15 fod. Roll giver omkring 100 tests.
Tekniske data
pH-område 0 til 14
Format Strip
Til brug med (applikation) Praktisk dispenser gør det muligt at vælge den rigtige mængde pH-papir til hver applikation, meget nøjagtig og velegnet til de fleste applikationer
Inkluderer 13640500, 13640501, 13640502, 13640503, 13640504, 13640505, 13640506
Mængde 100 tests/rulle, 700 i alt; Set af hver pH-komfur-dispenser (7)
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Type pH-testpapir