Reagenser og kits til cellefunktion
Reagenser og kits designet til at visualisere og analysere cellefunktioner, herunder farvestoffer, farvninger, proliferationsassays, levedygtighedsreagenser og meget mere.
Nyttige links
Spar nu – eksklusive tilbud
Produktkode 30001717
Produktkode 9954000
Produktkode 10154093
Produktkode 11504786
Produktkode 18751949
Produktkode 30001947
Must Have
Produktkode 10257332
Produktkode 10771764
Produktkode 10720345
Produktkode 10216663
Produktkode 10402492
Produktkode 10133722
Gennemfør din ordre – gode tilbud
Produktkode 7075804
Produktkode 7158721
Ofte stillede spørgsmål
Reagenser og kits til cellefunktion anvendes til:
- Cellelevedygtigheds- og proliferationsassays: vurdering af cellehelbred og vækst (f.eks. MTT- og ATP-assays)
- Detektion af apoptose og nekrose: identifikation af celledødsmekanismer (f.eks. Annexin V/PI-farvning)
- Studier af cellemetabolisme: måling af metabolisk aktivitet (f.eks. Seahorse XF-assays)
- Analyse af signalveje: undersøgelse af cellesignalering (f.eks. fosforyleringsassays)
- Cytotoksicitetsassays: test af stoffers effekt på cellelevedygtighed (f.eks. LDH-frigivelsesassays)
Disse procedurer er afgørende for at studere cellefunktioner, sygdomsmekanismer og lægemidlers effekt.
Forskellen ligger i deres anvendelse og hvilke aspekter af cellebiologi de fokuserer på.
Reagenser og kits til cellefunktion bruges til at måle og analysere cellulære aktiviteter som cellelevedygtighed, apoptose, metabolisme, signalveje og cytotoksicitet.
Reagenser og kits til cellestruktur fokuserer på at visualisere cellens opbygning og komponenter, f.eks. farvning af organeller (cellekerne, mitokondrier), cytoskelet (aktin, tubulin) og cellemembranmarkører.
Cellefunktion anvendes til at vurdere dynamiske processer som vækst, celledød, metabolisk aktivitet og respons på stimuli.
Cellestruktur anvendes til at analysere organisation, morfologi og strukturel integritet.
Når du vælger reagenser og kits til cellefunktion, bør du overveje følgende:
- Sørg for, at reagenserne og kits er specifikke for din målrettede cellefunktion eller markør. Høj følsomhed er afgørende for at kunne detektere mål med lav forekomst.
- Verificér, at reagenserne og kits er kompatible med din celletype, dine forsøgsbetingelser og dine detektionsmetoder (f.eks. flowcytometri, fluorescensmikroskopi).
- Kontroller, om reagenserne og kits er valideret til din specifikke anvendelse. Se efter kvalitetskontroldata og præstationsmålinger fra producenten.
- Vurder protokollernes kompleksitet. Kits med enkle og veldokumenterede protokoller kan spare tid og reducere risikoen for fejl.
- Overvej omkostningseffektiviteten af reagenserne og kits, herunder eventuelle nødvendige hjælpematerialer. Sørg også for, at de er let tilgængelige for at undgå afbrydelser i din forskning.