Få mere at vide
Molecular Probes™ MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid)
Beskrivelse
MTT bruges til at vurdere cellernes levedygtighed som funktion af redoxpotentialet. Aktivt respirerende celler omdanner den vandopløselige MTT til en uopløselig lilla formazan. Formazan opløses derefter, og dens koncentration bestemmes af optisk tæthed.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Oversigt | MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid) |
| Detektionsmetode | Absorbans |
| Produkttype | MTT |
| Farvetype | Kolorimetrisk reagensbaseret |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 1 g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.