Få mere at vide
Gibco™ StemPro™ Chondrogenesis Differentiering Kit
Artikelnummer. 10771764 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10771764 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10771764 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1007101
 Begrænset vare
På lager
StemPro™ Chondrogenesis Differentiering Kit
De StemPro™ Chondrogenesis Differentiation Kit er udviklet til chondrogen differentiering af mesenkymale stamceller (MSC'er) i vævskulturkar. Sættet indeholder alle reagenser, der er nødvendige for at inducere MSC'er til at blive forpligtet til chondrogenese-vejen og generere chondrocytter. Bruger StemPro™ Chondrogenesis Differentiation Kit i kombination med StemPro™ MSC SFM eller MesenPRO RS™ Medium giver en standardiseret kultur-workflow-løsning til MSC-isolering, udvidelse og differentiering til kollagenmatrix-producerende chondrocytter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Stamceller (mesenkymale)
Indhold og opbevaring Dette sæt leveres med et 100 ml basalt medium og 10 ml væksttilskud, der er tilstrækkeligt til at formulere 100 ml komplet medium. Komponenter kræver separate forsendelses- og opbevaringskrav. Væksttillægget sælges ikke enkeltvis.
StemPro™ Osteocyt-⁄chondrocytdifferentiering Basal Medium 2 til 8 °C (beskyt mod lys)
StemPro™ Chondrogenese Supplement -5 til -20 °C (i mørke)
Kulturmiljø CO2
Til brug med (applikation) Stamcelledifferentiering
Produkttype Chondrogenese Differentieringskit
Endotoksin niveau ≤50 EU/ml,≤ 50 EU/ml
Format Væske
Glukose Lav glukose
Glutamin GlutaMAX™ -JEG
HEPES buffer Ingen HEPES
Fenol rød indikator Ingen phenolrødt
Produktlinje Gibco, StemPro
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Mængde 1 sæt
Serum niveau Serumfri
Natriumbicarbonatbuffer Natriumbikarbonat
Natriumpyruvatadditiv Natriumpyruvat
Arter ADN