Få mere at vide
Fisherbrand™ Isotemp™ fryser med ultra-lav temperatur
Artikelnummer. p-7158721 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
14,9 kubikfod
19,4 kubikfod
28,8 kubikfod
Model-:
IUE30086FV
IUE40086FV
IUE50086FV
IUE60086FV
Spænding:
230 V
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk) Model- Spænding
17426432 14,9 kubikfod IUE30086FV 230 V
16647352 19,4 kubikfod IUE40086FV 230 V
17436432 - IUE50086FV 230 V
16657352 28,8 kubikfod IUE60086FV 230 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17426432
Fisherbrand™ Isotemp™ fryser med ultra-lav temperatur er pålidelig til opbevaringsanvendelser med energi- og pladsbesparende funktioner.
Oversigt
Fisher Isotemp -80°C frysere med ultra-lav temperatur er den bæredygtige og pålidelige løsning med ultimativ prøvesikkerhed og driftsbesparelser for hvert laboratorium. Vakuumpanelisolering giver maksimal opbevaringskapacitet med et mindre fodaftryk.
Ydeevne
  • Kulbrinteteknologi sparer op til 25 % energiforbrug i forhold til konventionelle frysere med kølemiddel (1) og reducerer belastningen på operativsystemer, hvilket fremmer en enestående pålidelighed
  • Designet til hurtig genopretning efter døråbninger for at maksimere prøvebeskyttelsen
  • Et lydoutput på kun 53dBA gør det muligt at bruge enhederne i laboratoriet
Brugervenlig
  • Informationscenteret med berøringsskærm er enkelt og nemt at bruge.
  • Sikkerhedsfunktioner omfatter alarmindstillinger og hængelåskompatible døre
  • Kompatibel med de fleste stativsystemer
Bæredygtighed
  • Fremstillet på et prisvindende anlæg, som ikke sender affald til lossepladserne
  • Naturlige kølemidler og vandblæst skumisolering, hvilket får Isotemp-serien til at overholde EU's F-Gas-standarder
garanti
  • To år på dele og arbejdskraft, og yderligere 2 år på kompressordele
Fodnoter:
(1) Interne data, der sammenligner 11,2 kWh/dag med UXF600 = 14,9 kWh/dag. Data arkiveret
garanti
2 år på dele og arbejdskraft + yderligere 2 år på kompressordele
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fryser med ultra-lav temperatur, opretstående
Kapacitet (engelsk) 14,9 kubikfod
Kapacitet (metrisk) 422 L
Temperaturområde -50 °C til -86 °C
Temperatursensor RTD-sonde
Temperaturstabilitet 5,9 °C
Antal døre 5 (Inner)
Skabsmateriale Koldvalset stål
Isolering Vakuum, skum
Indre Malet stål
Udvendig finish Malet stål
Hylder 4 Adjustable
Stil kabinet
Vise Kapacitiv berøring
Hjul 4
Farve Grå
Kondensator type Luftkølet
Til brug med (applikation) Langtidsopbevaring
Havne 2
Typisk levetid 10 yrs
garanti
USA: 2 år på dele og arbejdskraft + yderligere 2 år på kompressordele
CA: 5 års standardgaranti
Afrimning Område for
Min. Klarering 6 tommer
Model- IUE30086FV
Dimensioner (DxBxH) Udvendig 97,7 x 58,4 x 198,1 cm (38,46 x 22,99 x 77,99 tommer)
Dybde (engelsk) Eksteriør 38,46 tommer
Dybde (metrisk) Eksteriør 97.7 cm
Højde (engelsk) Udvendig 77,99 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 198.1 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 22,99 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 58.4 cm
Overvågningsmuligheder Audible and Visual High and Low Temperature Alarms
Sætpunktssikkerhed Ja
Strømstyrke 5,6 A
Afbryder Ja
Stiktype EU
Spænding 230 V
Elektriske krav 230 V / 50 Hz
Frekvens 50 Hz
Fase 1
Energiforbrug 9,6 Kwhr/dag
Kompressor 2-stage
Kølemiddel R290/R170+R290 Mix
Holder 2 tommer Bokse (300)