Beskrivelse
Til fuldstændig differentiering af humane mesenkymale stamceller til knogleceller
StemPro™ Osteogenesis Differentiation Kit er udviklet til osteogen differentiering af mesenkymale stamceller (MSC'er) i vævskulturkar. Sættet indeholder alle reagenser, der er nødvendige for at inducere MSC'er til at blive forpligtet til osteogenese-vejen og generere
umodne og modne osteocytter. Bruger StemPro™ Osteogenesis Differentiation Kit i kombination med MesenPRO RS™ Medium eller StemPro™ MSC SFM leverer en standardiseret kultur-workflow-løsning til MSC-isolering, udvidelse og differentiering til mineraliserede matrix-producerende osteocytter.
StemPro™ Osteogenesis Differentiation Kit er udviklet til osteogen differentiering af mesenkymale stamceller (MSC'er) i vævskulturkar. Sættet indeholder alle reagenser, der er nødvendige for at inducere MSC'er til at blive forpligtet til osteogenese-vejen og generere
umodne og modne osteocytter. Bruger StemPro™ Osteogenesis Differentiation Kit i kombination med MesenPRO RS™ Medium eller StemPro™ MSC SFM leverer en standardiseret kultur-workflow-løsning til MSC-isolering, udvidelse og differentiering til mineraliserede matrix-producerende osteocytter.
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Stamceller (mesenkymale) |
| Indhold og opbevaring | Dette sæt leveres i to dele med separate opbevaringskrav. Disse komponenter sælges ikke enkeltvis: • StemPro™ Osteocyt/Chondrocytdifferentiering basalmedium (100 ml; opbevares i mørke ved 2 °C til °8 C) • StemPro™ Osteogenesetilskud (10 ml; opbevares i mørke ved -°5 C °til -20 C) Basalmediet afsendes ved stuetemperatur, mens Supplementet afsendes på tøris. |
| Kulturmiljø | CO2 |
| Til brug med (applikation) | Stamcelledifferentiering |
| Produkttype | Osteogenese-differentieringssæt |
| Endotoksin niveau | ≤50 EU/ml,≤ 50 EU/ml |
| Format | Væske |
| Glukose | Lav glukose |
| Glukosekoncentration | 1000 mg/L |
| Glutamin | GlutaMAX™ -JEG |
| Vis mere |