Få mere at vide
Invitrogen™ Image-iT™ Cellemalingssæt
Artikelnummer. p-9954000
Skift visning
Mængde:
Tilstrækkelig til ti 384- eller 96-brønds plader
Tilstrækkelig til to 384- eller 96-brønds plader
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18071653 Tilstrækkelig til to 384- eller 96-brønds plader
18075321 Tilstrækkelig til ti 384- eller 96-brønds plader
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18071653 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. I65000
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Image-iT Cell Painting Kit giver bekvemt seks forskellige fluorescerende etiketter til at vurdere cellulær morfologi ved højindholdsscreening for lægemiddelopdagelse.
De Image-iT Cell Painting Kit giver bekvemt seks forskellige fluorescerende etiketter til at vurdere cellulær morfologi ved højindholdsscreening for lægemiddelopdagelse. Cellemaling er nyttigt til at identificere cellulære fænotypiske ændringer, virkningsmekanismer, toksicitetstestning og cellulær profilering under lægemiddelscreening med højt indhold. Denne billedbaserede analyse kendt som cellemaling bruger fluorescerende multipleksing til at male den specifikke organel med sin egen etiket i cellen.
Ved hjælp af forskellige fluoroforer, Image-iT Cell Painting Kit giver mulighed for cellulær billedbaseret profilering for at karakterisere ’en celles respons, mens den visualiserer og analyserer den rumlige organisering af strukturer for at vurdere eventuelle morfologiske ændringer efter eksponering for lægemiddelkandidater og andre forstyrrelser. Derudover giver cellemalering forskere mulighed for at undersøge organiseringen af proteiner, cellelevedygtighed og spredning eller visualisere DNA-skader. Cytologiske profileringsundersøgelser kan udføres ved hjælp af cellemaling til at evaluere virkningerne af forbindelser på cellulær morfologi for at hjælpe med at identificere lægemiddelkandidater i screeningsassays med højt indhold.
Når du kører screenings- og billedanalyser med højt indhold, er høj billedkvalitet afgørende. Flere faktorer kan forringe billedkvaliteten, såsom brug af tykke, ujævne plader, hvilket kan føre til fokuseringsforskelle mellem brønde og billedkvalitetsproblemer på tværs af en plade. Vi anbefaler at bruge vores optiske billeddannelsesplader (kat.nr. A58941) for overlegen billedkvalitet og opløsning, når de bruges sammen med fluorescens- eller luminescenslæsere. Når det kombineres med CellInsight High Content Screening (HCS) Platform, disse cellemalingssæt-reagenser giver en fænotypisk udlæsning til at afbilde cellesundhed. Sættet er baseret på publikationen af Bray et al. (2016), der identificerede den morfologiske profilering af celler ved hjælp af multipleksede fluorescerende farvestoffer. Image-iT Cellemalingssæt kan købes med nok reagenser til enten to eller ti 384- brønds plader.
Dette sæt indeholder følgende reagenser:
• Hoechst 34580, trihydrochlorid, trihydrat
• Concanavalin A, Alexa Fluor 488 konjugat
• Hvedekim Agglutinin, Alexa Fluor 555 konjugat
• Alexa Fluor 568 Phalloidin
• SYTO 14 Grøn fluorescerende nukleinsyrefarvning
• MitoTracker Deep Red FM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Multicolor
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til to 384- eller 96-brønds plader
Til brug med (applikation) High-Content Screening (HCS), Morfologisk celleprofilering, Multiparameter screening, Fluorescerende mærkning, 3D-mærkning
Til brug med (udstyr) Fluorescensmikroskop, Instrument til analyse af højt indhold, CellInsight CX7 Pro, CellInsight CX7 LZR Pro
Produkttype Celle-malersæt
Format Sæt
Produktlinje Image-iT
Mængde Tilstrækkelig til to 384- eller 96-brønds plader
Subcellulær lokalisering Cytoskeleton, Plasma membran, Golgi, Mitokondrier, Cytoplasma, Nucleus, Endoplasmatisk retikulum, Nucleolus
Etikettype Fluorescerende farvestof