Få mere at vide
Invitrogen™ CyQUANT™ Celleproliferationsanalyser
Beskrivelse
CyQUANT Celleproliferationsanalyser er hurtige og meget følsomme fluorescensmetoder til at tælle celler for at vurdere cellevækst og cytotoksicitet i mikropladeformat. Disse assays bruger fluorescerende nukleinsyrebindende farvestoffer til at måle celleantal baseret på DNA-indhold.
Da mængden af DNA i celler er stærkt reguleret, giver metoder til at påvise DNA-indhold forbedret nøjagtighed i forhold til metabolisk baseret cellulær proliferation eller cytotoksicitet, som kan påvirkes af celleændringer, der ikke er relateret til celleantal. CyQUANT celleproliferationsanalyser bruger cellepermeante, DNA-bindende farvestoffer, der øger fluorescensen, når de bindes til nukleinsyrer, for at måle cellulært DNA-indhold. Det resulterende fluorescerende signal kan sammenlignes med standarder for at bestemme celletal, hvilket muliggør hurtige og følsomme mikroplade-assays til måling af celleproliferation og cytotoksicitet.
Vælg mellem en række CyQUANT celleproliferationsanalyser baseret på eksperimentelle behov og arbejdsgange.
Celleproliferationsassays CyQUANT og CyQUANT NF (No Freeze) giver celleproliferationsmålinger baseret på det samlede celleantal, inklusive både levende og døde celler. Direct CyQUANT Cell Proliferation Assay detekterer kun levende, sunde celler ved at bruge et maskeringsmiddel, der blokerer farvning af døde celler med kompromitterede membraner og giver måling af både cellulær proliferation og cytotoksicitet.
CyQUANT Celleproliferationstest
CyQUANT Cell Proliferation Assay (Kat. Nr. C7026) muliggør præcis DNA-måling af det samlede celleantal ved brug af den grøn-fluorescerende CyQUANT GR-farve og muliggør nem frysning og opbevaring af prøver i op til fire uger. Sammenlign nemt flere prøver med minimal hands-on tid ved at fryse, lysere og aflæse fluorescens på en standard mikropladelæser.
Funktioner ved celleproliferationstesten omfatter CyQUANT :
- Direkte DNA-måling—anvender den grøn-fluorescerende CyQUANT GR-farve (ex/em 480/520 nm), et proprietært farvestof med stærk fluorescensforstærkning, når det bindes til nukleinsyrer, til nøjagtig måling af DNA-indhold til at tælle både levende og døde celler
- Bredt lineært område—kvantificerer 50 til 50.000 celler pr. brønd uden at være afhængig af metabolisk aktivitet
- Sammenlign hurtigt prøver—, sammenlign flere prøver i mikropladeformat med minimal hands-on-tid; fjern blot mediet, frys og lyser cellerne, og aflæs derefter fluorescensen på en standard mikropladelæser med et fluoresceinfilter
- Bekvem prøveopbevaring, —frysning og opbevaring af prøveprøver i op til fire uger, hvilket muliggør batchanalyse og direkte sammenligning af prøver taget på forskellige tidspunkter
- Det omfattende sæt—inkluderer GR-farvestoffet CyQUANT , cellelysebuffer og bakteriofag-DNA λ som referencestandard; ekstra CyQUANT cellelysbuffer tilgængelig separat (Kat. Nr. C7027)
CyQUANT NF (No Freeze) celleproliferationstest
CyQUANT NF (No Freeze) Cell Proliferation Assay (Cat. nr. C35006 og C35007) tilbyder en strømlinet protokol for det samlede celleantal ved at eliminere fryse-tø-cellelysen fra den oprindelige CyQUANT Cell Proliferation Assay ved brug af et cellepermeant DNA-bindende farvestof og en plasmamembran permeabilisering/farveleveringsreagens. Denne følsomme og hurtige celletællingstest giver et bredt detektionsområde og gennemføres på kun en time uden behov for cellelys.
Funktioner ved CyQUANT NF Cell Proliferation Assay inkluderer:
- Den strømlinede protokol—eliminerer fryse-tø-cellelysen ved brug af cellepermecent og grøn-fluorescerende CyQUANT NF DNA-bindende farvestof (f.eks. 480/520 nm) i kombination med et plasmamembranpermeabiliseringsreagens for nøjagtig måling af DNA-indhold til at tælle både levende og døde celler
- Bredt detektionsområde—: lineær detektion spænder fra 100 til 20.000 celler pr. brønd i en 96-brønd mikroplade
- Følsom og hurtig assay—mere følsom end MTT eller alamarBlue™ assays, fuldført proliferationsprotokol på kun en time
- Ingen cellelysering behøver—eliminere behovet for cellelys, lange inkubationer, radioaktivitet eller fjernelse af farve
CyQUANT Direkte celleproliferationstest
CyQUANT Direct Cell Proliferation Assay (Kat. nr. C35011, C35012 og C35013) giver en simpel, no-wash, add-and-read arbejdsgang, der er ideel til højkapacitets screening af cellulær proliferation og cytotoksicitet. Denne assay bruger en grøn- eller rød-fluorescerende cellepermeant DNA-bindende probe, der trænger ind i alle celler, samt en celleimpermeant baggrundssuppressor, der blokerer farvning i døde celler eller celler med kompromitterede membraner, hvilket sikrer, at kun levende, sunde celler farves. Assayen måler ændringer i celleproliferation samt cytotoksicitet for at muliggøre en nøjagtig vurdering af cellevækst, levedygtighed og forbindelsestoksicitet.
Funktioner ved CyQUANT Direct Cell Proliferation Assay inkluderer:
- Dobbelt måling—vurderer både celleproliferation og membranintegritet og farver kun levende, levedygtige celler
- Bekvemt arbejdsgang—uden washes, cellelys, temperaturudligninger eller radioaktivitet påkrævet; ideel til screening med høj gennemstrømning
- To fluorescerende muligheder—findes i grøn CyQUANT Direct (f.eks. 508/527 nm) og rød CyQUANT Direct Red (f.eks. 622/645 nm) til multiplexing med andre fluorescerende farvestoffer eller proteiner; kan skifte mellem HTS- og HCS-pladelæsere, hvis multiplex-assays kræver forskellige platforme
- Bred detektionsrækkevidde—: lineær detektion fra under 100 til 20.000 celler pr. brønd i de fleste celletyper
- Hurtig og nem protokol—no-wash, homogent format med hurtig proliferationsprotokol; bland blot proben og suppressoren, tilsæt til cellerne, inkuber i en time og mål fluorescens
- Stabilt fluorescerende signal—forbliver stabilt i flere timer, hvilket giver fleksibilitet i arbejdsgangen
- Multiplexing-funktionalitet—, der er kompatibel med spektralt forskellige fluorescerende prober eller luminescensanalyser, fordi celler ikke er lyserede, hvilket muliggør brug med forskellige platforme
- Korrelation med metaboliske assays—er fremragende overensstemmelse med metabolisme- eller energibaserede ATP cellesundhedsassays for pålidelig sammenligning af historiske data
Tekniske data
Tekniske data
| Cellepermeabilitet | Celle-uigennemtrængelig |
| Celletype | For celler i kultur |
| Farve | Grøn |
| Indhold og opbevaring | Indeholder CyQUANT™ GR farvestof, cellelysebuffer og bakteriofagλ DNA. |
| Oversigt | CyQUANT™ Celleproliferationsassay, for celler i kultur |
| Detektionsmetode | fluorescens |
| Til brug med (applikation) | Celleproliferation |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Produkttype | Celleproliferationstest |
| Farvetype | CyQuant |
| Vis mere |