Få mere at vide
Invitrogen™ Click-iT™ EdU celleproliferationskit til billeddannelse, Alexa Fluor™ 488 farvestof
Artikelnummer. 10348924
Skift visning
Mængde:
1 kit
Artikelnummer. Mængde
10348924 1 kit
1 options
Artikelnummer. 10348924 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. C10337
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6850.00 DKK
    6370.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 479.35 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Hvert sæt indeholder nok materiale til 50 til 250 reaktioner, afhængigt af reaktionsvolumen (typisk mellem 0,1 og 0,5 ml).
Optimeret til fluorescensmikroskopi applikationer
De Click-iT EdU Alexa Fluor 488 Imaging Kit er et overlegent alternativ til traditionelle proliferationsassays, der er optimeret til fluorescensmikroskopi-applikationer. I dette assay er den modificerede thymidinanalog EdU effektivt inkorporeret i nysyntetiseret DNA og fluorescerende mærket med en lys, fotostabil Alexa Fluor farvestof i en hurtig, meget specifik klikreaktion. Denne fluorescerende mærkning af prolifererende celler er nøjagtig og kompatibel med antistofmetoder på grund af den milde klik-protokol. De mest nøjagtige proliferation-detektionsmetoder er baseret på inkorporering og måling af nukleosidanaloger i nysyntetiseret DNA, med bromodeoxyuridin (BrdU) en almindeligt anvendt analog. BrdU-mærket DNA kvantificeres ved hjælp af anti-BrdU-antistoffer efter DNA-denaturering ved hjælp af skrappe metoder (HCl, varme eller enzymer) for at eksponere BrdU-molekylerne. Dette trin er tidskrævende og vanskeligt at udføre konsekvent. Den hårde behandling kan også påvirke prøvens integritet og kvalitet negativt, hvilket gør co-farvning med andre antistoffer udfordrende.
  • Enkelt: Virker første gang, hver gang, på kortere tid
  • Effektiv: ingen denatureringstrin eller hård behandling påkrævet
  • Indholdsrige resultater: bedre bevarelse af cellemorfologi, antigenstruktur og DNA-integritet
  • Konsistent: ikke afhængig af variable antistofpartier til påvisning
  • Mindre farligt
De Click-iT Assay kan anvendes på celler i kultur eller in vivo efter EdU-administration ved fodring eller injektionsmetoder.
De Click-iT Assay kan bruges med BrdU i dobbeltpulseksperimenter ved at bruge anti-BrdU (klon MoBu-1) antistoffet, som ikke krydsreagerer med EdU.
De Click-iT teknologi er kompatibel med immunhistokemiske, immunocytokemiske og fluorescerende farvestoffer, der er fikseringstolerante eller designet til mærkning af fikserede celler.
Celleanalyse, cellecyklus, celleproliferation, cellelevedygtighed, proliferation og funktion, cellulær billeddannelse, DNA-replikation og reparation, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn
Indhold og opbevaring Hvert kit indeholder nok materiale til 50 til 250 reaktioner, afhængigt af reaktionsvolumen (typisk mellem 0,1 og 0,5 ml). Opbevares ved 2 –6 °C, udtørres og beskyttes mod lys.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Proliferationsassay
Til brug med (udstyr) Konfokalt mikroskop, Fluorescensmikroskop
Produkttype Celleproliferationskit
Farvetype Alexa Fluor™ 488
Format Slide(r)
Produktlinje Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes
Mængde 1 kit
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Emissionsbølgelængde Synlig
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • EdU Cell Proliferation Kit for Imaging
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, copper(2+) salt (1:1)