Få mere at vide
R&D Systems™ CellXVivo Human B Cell Expansion Kit
Artikelnummer. 30001717
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
30001717 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 30001717 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. CDK005
Fyld lageret op og spar denne sommer
Brug rabatkode 27950
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Indeholder
  • The following optimized reagents for the expansion of human B cell populations: B Cell Expander Reagents, Reconstitution Buffers
  • Provides enough reagents for the 3-5 fold expansion of a starting population of 107 human B cells.
For the proliferative expansion of human B cell populations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Mængde 1 sæt