Få mere at vide
Gibco™ StemPro™ Adipogenesis Differentiering Kit
Artikelnummer. 10154093 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10154093 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10154093 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1007001
 Begrænset vare
På lager
StemPro™ Adipogenesis Differentiering Kit
Til fuldstændig differentiering af humane mesenkymale stamceller til fedtceller
StemPro™ Adipogenesis Differentiation Kit er udviklet til adipogen differentiering af mesenkymale stamceller (MSC'er) i vævskulturkar. Sættet indeholder alle reagenser, der er nødvendige for at inducere MSC'er til at blive forpligtet til adipogenese-vejen og generere adipocytter. Bruger StemPro™ Adipogenesis Differentiation Kit i kombination med StemPro™ MSC SFM eller MesenPRO RS™ Medium leverer en standardiseret kultur-workflow-løsning til MSC-isolering, ekspansion og differentiering til lipid-vesikeldannende adipocytter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Stamceller (mesenkymale)
Indhold og opbevaring Dette sæt leveres i to dele med separate opbevaringskrav. Disse komponenter sælges ikke enkeltvis:
• StemPro™ Adipocytdifferentiering basalmedium (100 ml; opbevares i mørke ved 2 °C til °8 C)
• StemPro™ Adipogenesis Supplement (10 ml; opbevares i mørke °ved -5 C °til -20 C)
Basalmediet afsendes ved stuetemperatur, mens Supplementet afsendes på tøris.
Kulturmiljø CO2
Til brug med (applikation) Stamcelledifferentiering
Produkttype Adipogenese-differentieringskit
Endotoksin niveau ≤50 EU/ml,≤ 50 EU/ml
Format Væske
Glukose Høj glukose
Glutamin GlutaMAX™ -JEG
HEPES buffer Ingen HEPES
Uorganiske salte Calcium, natriumfosfat
Fenol rød indikator Ingen phenolrødt
Produktlinje Gibco, StemPro
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Mængde 1 sæt
Serum niveau Standard serum
Natriumbicarbonatbuffer Natriumbikarbonat
Natriumpyruvatadditiv Natriumpyruvat
Arter ADN
Kosttilskud Adipogenese kosttilskud