Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare standard glasflasker med bred mund med hvide polypropylenhætter
Klart, Type III soda-lime glas, ideelt til generel opbevaring af små til store volumer
167.71 DKK - 930.45 DKK
Tekniske data
| Farve | Klar |
|---|---|
| Materiale | Glas (type 3) |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Produktkode | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukke liner | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Kapacitet (metrisk) | Lukke liner | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
16104407
![]() |
Fisherbrand™
FB02911731 |
120 mL | Papirmasse/vinyl |
324.45 DKK 167.71 DKK / Pakke med 24 Spare 156.74 DKK 48% Off |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
16134437
![]() |
Fisherbrand™
FB02911768 |
120 mL | PTFE/polyethylenskum |
454.65 DKK 249.77 DKK / Pakke med 24 Spare 204.88 DKK 45% Off |
Forventet forsendelse: 15-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
16114517
![]() |
Fisherbrand™
FB02911916 |
240 mL | Papirmasse/vinyl |
427.58 DKK 234.54 DKK / Pakke med 24 Spare 193.04 DKK 45% Off |
Forventet forsendelse: 17-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
16154437
![]() |
Fisherbrand™
FB02911770 |
240 mL | PTFE/polyethylenskum |
817.95 DKK 339.56 DKK / Pakke med 24 Spare 478.39 DKK 58% Off |
Forventet forsendelse: 22-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
16124437
![]() |
Fisherbrand™
FB02911767 |
480 mL | PTFE/polyethylenskum |
930.45 DKK
Pakke med 24 |
Forventet forsendelse: 27-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
16124517
![]() |
Fisherbrand™
FB02911917 |
480 mL | Papirmasse/vinyl |
600.60 DKK 340.33 DKK / Pakke med 24 Spare 260.27 DKK 43% Off |
Forventet forsendelse: 13-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
16104517
![]() |
Fisherbrand™
FB02911913 |
950 mL | PTFE/polyethylenskum |
664.65 DKK 281.85 DKK / Pakke med 12 Spare 382.80 DKK 57% Off |
Forventet forsendelse: 17-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
16144517
![]() |
Fisherbrand™
FB02911919 |
950 mL | Papirmasse/vinyl |
408.45 DKK 224.27 DKK / Pakke med 12 Spare 184.18 DKK 45% Off |
Forventet forsendelse: 03-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
16144437
![]() |
Fisherbrand™
FB02911769 |
1920 mL | PTFE/polyethylenskum |
476.70 DKK 251.79 DKK / Pakke med 6 Spare 224.91 DKK 47% Off |
Forventet forsendelse: 10-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
16114437
![]() |
Fisherbrand™
FB02911766 |
3840 mL | PTFE/Polyethylene Foam | Ikke relevant | ||||||
16134517
![]() |
Fisherbrand™
FB02911918 |
3810 mL | Papirmasse/vinyl | |||||||
Beskrivelse
- Har en bred mundåbning for nem overførsel af indhold
- Anvendelser omfatter farmaceutisk, kemisk, miljømæssig og fødevareemballage og opbevaring
- Fremstillet af klart flintglas
Tekniske data
| Klar | |
| Hvid | |
| Brede | |
| Polypropylen |
| Glas (type 3) | |
| Ja | |
| Standard flaske med bred mund |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Klare standard glasflasker med bred mund med hvide polypropylenhætter