Få mere at vide
FISHERBRAND™ Klare standard glasflasker med bred mund med hvide polypropylenhætter
Artikelnummer. 16114517 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1920 mL
3810 mL
3840 mL
Lukke liner:
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner Pakningsstørrelse
16114517 240 mL Papirmasse/vinyl Pakke med 24
16104407 120 mL Papirmasse/vinyl Pakke med 24
16134437 120 mL PTFE/polyethylenskum -
16154437 240 mL PTFE/polyethylenskum Pakke med 24
16124437 480 mL PTFE/polyethylenskum Pakke med 24
16124517 480 mL Papirmasse/vinyl -
16104517 950 mL PTFE/polyethylenskum Pakke med 12
16144517 950 mL Papirmasse/vinyl -
16144437 1920 mL PTFE/polyethylenskum Pakke med 6
16114437 3840 mL PTFE/polyethylenskum -
16134517 3810 mL Papirmasse/vinyl -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16114517
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klare Standard brede glasflasker med hvide polypropylenkapsler er lavet af klart, Type III soda-kalkglas og er ideelle til generel opbevaring i små til store mængder i farmaceutiske, kemiske, miljømæssige og fødevareapplikationer.
  • Har en bred mundåbning for nem overførsel af indholdet
  • Fremstillet af klart, Type III soda-kalkglas (flintglas)
  • Ideelt til generel lagring med små til store mængder
  • Anvendelser omfatter farmaceutisk, kemisk, miljømæssig og fødevareemballage og opbevaring
  • Fås med hvide polypropylenkapsler i forskellige typer foring
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 240 mL
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 54 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 40 mm
Højde (metrisk) med lukning 112 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Sterilitet Ikke-steril
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 58-400
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 109 mm
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 58-400 mm
Diameter (metrisk) 62 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Form Rund
Produkttype Standard flaske med bred mund