Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare standard glasflasker med bred mund med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16124517 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1920 mL
3810 mL
3840 mL
Lukke liner:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
Artikelnummer. 16124517
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klart, Type III soda-lime glas, ideelt til generel opbevaring af små til store volumer
  • Har en bred mundåbning for nem overførsel af indhold
  • Anvendelser omfatter farmaceutisk, kemisk, miljømæssig og fødevareemballage og opbevaring
  • Fremstillet af klart flintglas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 480 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 60 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 50 mm
Højde (metrisk) med lukning 136 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 24
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 63-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 133 mm
Produkttype Standard flaske med bred mund
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 63-400 mm
Diameter (metrisk) 79 mm