Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare standard glasflasker med bred mund med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1920 mL
3810 mL
3840 mL
Lukke liner:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 950 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Farve | Klar |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 12 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 70-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Produkttype | Standard flaske med bred mund |
| Vis mere |