Få mere at vide
FISHERBRAND™ Klare standard glasflasker med bred mund med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- Har en bred mundåbning for nem overførsel af indholdet
- Fremstillet af klart, Type III soda-kalkglas (flintglas)
- Ideelt til generel lagring med små til store mængder
- Anvendelser omfatter farmaceutisk, kemisk, miljømæssig og fødevareemballage og opbevaring
- Fås med hvide polypropylenkapsler i forskellige typer foring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 120 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 45 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 35 mm |
| Højde (metrisk) med lukning | 89 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 24 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 48-400 |
| Vis mere |