Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare standard glasflasker med bred mund med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16144437 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1920 mL
3810 mL
3840 mL
Lukke liner:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukke liner unitSize
16144437 1920 mL PTFE/polyethylenskum Pakke med 6
16104407 120 mL Papirmasse/vinyl Pakke med 24
16134437 120 mL PTFE/polyethylenskum -
16114517 240 mL Papirmasse/vinyl Pakke med 24
16154437 240 mL PTFE/polyethylenskum Pakke med 24
16124437 480 mL PTFE/polyethylenskum Pakke med 24
16124517 480 mL Papirmasse/vinyl -
16104517 950 mL PTFE/polyethylenskum Pakke med 12
16144517 950 mL Papirmasse/vinyl -
16114437 3840 mL PTFE/Polyethylene Foam -
16134517 3810 mL Papirmasse/vinyl -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 16144437
Only null left
Add to basket
Add to basket
Klart, Type III soda-lime glas, ideelt til generel opbevaring af små til store volumer
  • Har en bred mundåbning for nem overførsel af indhold
  • Anvendelser omfatter farmaceutisk, kemisk, miljømæssig og fødevareemballage og opbevaring
  • Fremstillet af klart flintglas
Specifications
Kapacitet (metrisk) 1920 mL
Kapacitet (engelsk) 64 oz.
Farve Klar
Diameter (metrisk) ydre hals 79 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 70 mm
Højde (metrisk) med lukning 217 mm
Materiale Glas (type 3)
Mængde 6
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 83-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 214 mm
Produkttype Standard flaske med bred mund
Lukke liner PTFE/polyethylenskum
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 83-400 mm
Diameter (metrisk) 108 mm