Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare standard glasflasker med bred mund med hvide polypropylenhætter
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1920 mL
3810 mL
3840 mL
Lukke liner:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 54 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 45 mm |
| Materiale | Glas (type 3) |
| Mængde | 24 |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Halsfinish | 58-400 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |