Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare standard glasflasker med bred mund med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16144517 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1920 mL
3810 mL
3840 mL
Lukke liner:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
Artikelnummer. 16144517
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klart, Type III soda-lime glas, ideelt til generel opbevaring af små til store volumer
  • Har en bred mundåbning for nem overførsel af indhold
  • Anvendelser omfatter farmaceutisk, kemisk, miljømæssig og fødevareemballage og opbevaring
  • Fremstillet af klart flintglas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Farve Klar
Materiale Glas (type 3)
Mængde 12
Lukningsfarve Hvid
Halsfinish 70-400
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Produkttype Standard flaske med bred mund
Lukke liner Papirmasse/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70-400 mm