Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare standard glasflasker med bred mund med hvide polypropylenhætter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16114437 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
120 mL
240 mL
480 mL
950 mL
1920 mL
3810 mL
3840 mL
Lukke liner:
PTFE/Polyethylene Foam
PTFE/polyethylenskum
Papirmasse/vinyl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 6
Artikelnummer. 16114437
Klart, Type III soda-lime glas, ideelt til generel opbevaring af små til store volumer
  • Features a wide mouth opening for easy transfer of contents
  • Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing
  • Manufactured from clear flint glass
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3840 mL
Kapacitet (engelsk) 128 oz.
Farve Clear
Diameter (metrisk) ydre hals 86 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 74 mm
Højde (metrisk) med lukning 77 mm
Materiale Glass (Type 3)
Mængde 4
Lukningsfarve White
Halsfinish 89-400
Lukning inkluderet Yes
Mund Wide
Højde (metrisk) 256 mm
Produkttype Standard Wide Mouth Bottle
Lukke liner PTFE/Polyethylene Foam
Lukningsmateriale Polypropylene
Lukkestørrelse 89-400 mm
Diameter (metrisk) 159 mm