Få mere at vide
Fisherbrand™ Klare standard glasflasker med bred mund med hvide polypropylenhætter
Klart, Type III soda-lime glas, ideelt til generel opbevaring af små til store volumer
Brand: Fisherbrand™ FB02911918
Beskrivelse
- Har en bred mundåbning for nem overførsel af indhold
- Anvendelser omfatter farmaceutisk, kemisk, miljømæssig og fødevareemballage og opbevaring
- Fremstillet af klart flintglas
Tekniske data
3810 mL | |
Klar | |
74 mm | |
4 | |
89-400 | |
Brede | |
Standard flaske med bred mund | |
Polypropylen | |
157 mm |
128 oz. | |
86 mm | |
Glas (type 3) | |
Hvid | |
Ja | |
256 mm | |
Papirmasse/vinyl | |
89-400 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Klare standard glasflasker med bred mund med hvide polypropylenhætter > Capacity: 128 oz; Closure liner: Pulp/Vinyl
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion