UserName
Volumetric Flasks Banner
Målekolber
Målekolber er essentielle laboratoriebeholdere, der er designet til nøjagtig fremstilling, fortynding og måling af opløsninger. Målekolber fås i en bred vifte af volumener, materialer og kalibreringsklasser og bidrager til at sikre reproducerbare analytiske resultater i forskningslaboratorier, farmaceutiske laboratorier, miljølaboratorier, industrilaboratorier og undervisningslaboratorier. Denne kategori omfatter løsninger af høj kvalitet fra brands som Fisherbrand™, DWK™, Corning™, Pyrex™ og Thermo Scientific™, der tilbyder pålidelig ydeevne til rutinemæssige og regulerede laboratorieworkflows.
X5 100 mL Fisherbrand™ klar målekolbe af borosilikatglas, klasse A, med prop
Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 1042 og DIN 12664.
Fisherbrand™ Clear Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper
X5 10 mL Fisherbrand™ klar målekolbe af borosilikatglas, klasse A, med prop
Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 1042 og DIN 12664.
Fisherbrand™ Amber Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask with Stopper
X5 50 mL Fisherbrand™ klar målekolbe af borosilikatglas, klasse A, med prop
Fremstillet af borosilikatglas og overholder ISO 1042 og DIN 12664.
BRAND™ Blaubrand™ Class A Borosilicate Glass Volumetric Flasks with Glass Stopper
Ofte stillede spørgsmål
En målekolbe bruges til at fremstille opløsninger til et præcist volumen. Laboratorier bruger målekolber til analytisk kemi, kalibreringsprocedurer og fremstilling af opløsninger, hvor nøjagtighed og repeterbarhed er afgørende.
Målekolber i klasse A har snævrere produktionstolerancer og større målenøjagtighed end målekolber i klasse B. De vælges ofte til regulerede, analytiske og kvalitetskontrolrelaterede applikationer.
Borosilikatglas foretrækkes i vid udstrækning, fordi det har fremragende kemisk resistens, termisk stabilitet og holdbarhed. Målekolber af plast kan vælges, når modstandsdygtighed over for brud er en prioritet.
Målekolber anvendes i forskningslaboratorier, farmaceutiske faciliteter, miljøtestlaboratorier, akademiske institutioner og industrielle kvalitetskontrolmiljøer.
Disse producenter tilbyder målekolber af høj kvalitet, der er designet til pålidelig ydeevne, certificeret nøjagtighed og langvarig holdbarhed, hvilket hjælper laboratorier med at opretholde konsistente analytiske resultater.
Topbrands