Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Borosilikatglas klasse A USP Målekolbe med glasprop
Artikelnummer. 15173078 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
Lukkestørrelse:
10/19
14/23
Grænse for fejl:
±0,02 ml USP
±0,08 ml USP
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Grænse for fejl Pakningsstørrelse
15173078 100 mL 14/23 ±0,08 ml USP Pakke med 2
15178434 10 mL 10/19 ±0,02 ml USP Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15173078 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 36979
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    465.97 DKK
    433.59 DKK / Pakke med 2
    Spare 32.38 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klasse A borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standards.Blaubrand™ Borosilikatglas klasse A USP Målekolbe med glasprop inkluderer USP batchcertifikat. USP individuelt certifikat tilgængeligt efter anmodning. DE-M-mærkning giver nem volumenkontrol.
  • Fremstillet af klasse A borosilikatglas.
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde. (TC, In.)
  • Glasprop medfølger.
  • DE-M-mærkning giver nem volumenkontrol.
  • Inkluderer USP batchcertifikat. USP individuelt certifikat tilgængeligt efter anmodning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042, USP batch certifikat, USP individuelt certifikat efter anmodning.
Lukningsmateriale Glas
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,08 ml USP
nr. pr. sag 2 stk
Klasse EN
Lukkestørrelse 14/23