Få mere at vide
Brand™ Blaubrand™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A USP Målekolbe med glasprop
Artikelnummer. 15272845 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
Lukkestørrelse:
10/16
14/23
Produkttype:
Målekolbe
Grænse for fejl:
±0,03 ml
±0,08 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Produkttype Grænse for fejl Pakningsstørrelse
15272845 100 mL 14/23 Målekolbe ±0,08 ml Pakke med 2
15252845 25 mL 10/16 Målekolbe ±0,03 ml Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15272845 Leverandør Brand™ Leverandørnr. 37467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    788.28 DKK
    657.28 DKK / Pakke med 2
    Spare 131.00 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Fremstillet af Amber Borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A USP Målekolbe med glasprop beskytter lysfølsomme væsker mod forringelse. Glasprop er udskiftelig med polypropylenprop. USP individuelt certifikat tilgængeligt efter anmodning.
  • Fremstillet af Amber Borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder.
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In.)
  • Inkluderer ravgul glasprop, der kan udskiftes med polypropylenprop.
  • Mørk ravfarvet kolbe beskytter lysfølsomme væsker mod forringelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042, USP individuelt certifikat efter anmodning
Lukningsmateriale Glas
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,08 ml
nr. pr. sag 2 stk
Produkttype Målekolbe
Tolerance ±0,08 ml
Klasse EN
Lukkestørrelse 14/23