Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber med hul glasprop
Artikelnummer. 11710984
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Standard konusled:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled Pakningsstørrelse
11710984 10 mL 10/19 NS Standard Ground Pakke med 2
10597251 1000 mL 19/32 NS Standard Ground Hver
10029760 2000 mL 29/32 NS Standard Ground Hver
11766762 100 mL 14/23 NS Standard Ground Pakke med 2
11730984 100 mL 12/21 NS Standard Ground Pakke med 2
11726762 10 mL 7/16 NS Standard Ground Pakke med 2
10180851 10 L 45/40 NS Standard Ground Hver
11776762 200 mL 14/23 NS Standard Ground Pakke med 2
11736762 20 mL 10/19 NS Standard Ground Pakke med 2
11864412 20 mL 12/21 NS Standard Ground Pakke med 2
11716063 250 mL 14/23 NS Standard Ground Pakke med 2
11824272 25 mL 12/21 NS Standard Ground Pakke med 2
11746762 25 mL 10/19 NS Standard Ground Pakke med 2
10777081 5 L 34/35 NS Standard Ground Hver
11726063 500 mL 19/26 NS Standard Ground Pakke med 2
11756762 50 mL 12/21 NS Standard Ground Pakke med 2
11790964 5 mL 10/19 NS Standard Ground Pakke med 2
11720984 50 mL 14/23 NS Standard Ground Pakke med 2
11716762 5 mL 7/16 NS Standard Ground Pakke med 2
10534062 1000 mL 24/29 NS Standard Ground Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11710984 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2820261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00 DKK
    340.22 DKK / Pakke med 2
    Spare 45.78 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Giver mulighed for præcis, sikker væskemåling og håndtering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A volumetriske kolber med hul glasprop er fremstillet af holdbart DURAN™ glasrør.
  • Med NS-slebet, hul glasprop
  • Med blå plet graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Glas
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 90 mm
Grænse for fejl ±0,04 ml
Standard konusled 10/19 NS Standard Ground
Tolerance ±0,04 ml
Uddannet Ja
Klasse EN