Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolber med polypropylenprop
Artikelnummer. 11693199 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Hals stil:
Brede
Smal
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Hals stil Pakningsstørrelse
11693199 10 mL Brede Pakke med 2
11854150 100 mL Smal Pakke med 2
11844150 100 mL Brede -
11884010 200 mL Smal Pakke med 2
11333884 50 mL Brede Pakke med 2
11814150 250 mL Smal Pakke med 2
10120571 5 L Smal Hver
11858361 500 mL Smal Pakke med 2
11864010 25 mL Smal Pakke med 2
10211601 1000 mL Smal Hver
10488492 2000 mL Smal Hver
11673199 1000 mL Brede Hver
11683199 5 mL Brede Pakke med 2
10287863 20 mL Brede Pakke med 2
11854010 20 mL Smal Pakke med 2
11874010 50 mL Smal Pakke med 2
11844020 25 mL Brede Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 11693199 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 37243
På lager
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolbe med polypropylenprop fås med smal hals eller bred hals i en række forskellige størrelser. DE-M-mærkning på halsen giver hurtig og præcis volumenkontrol. Polypropylenprop medfølger.
  • Klasse A målekolbe
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
  • DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
  • DE-M-mærkning giver hurtig og præcis volumenkontrol
  • Polypropylenprop medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Oversigt DE-M Mærkning
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,04 ml
Hals stil Brede
nr. pr. sag 2 Pakke
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukketype Prop
Lukkestørrelse 10/19