Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolber med glasprop
Artikelnummer. 11718148 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Hals stil:
Brede
Smal
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Hals stil Pakningsstørrelse
11718148 10 mL 10/19 Brede Pakke med 2
10759852 1000 mL 24/29 Smal Hver
11834020 100 mL 14/23 Smal Pakke med 2
11824020 25 mL 10/19 Smal Pakke med 2
11868361 5 mL 10/19 Brede Pakke med 2
11814020 20 mL 10/19 Smal Pakke med 2
11844120 20 mL 12/21 Brede -
12085312 250 mL 14/23 Smal Pakke med 2
10004241 2000 mL 29/32 Smal Hver
10315381 5 L 34/35 Smal Hver
11834120 500 mL 19/26 Smal Pakke med 2
11898361 200 mL 14/23 Smal Pakke med 2
11888361 100 mL 12/21 Smal Pakke med 2
11878361 50 mL 12/21 Smal Pakke med 2
12095312 25 mL 12/21 Brede Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 11718148 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 37267
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.00 DKK
    344.20 DKK / Pakke med 2
    Spare 37.80 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klasse A volumetrisk kolbe med glasprop fås med både smalhals og bred hals i forskellige størrelser. DE-M-mærkning på halsen giver hurtig og præcis volumenkontrol.
  • Klasse A målekolbe
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
  • DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
  • DE-M-mærkning giver hurtig og præcis volumenkontrol
  • Glasprop medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Glas
Farve Klar
Oversigt DE-M Mærkning
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±0,04 ml
Hals stil Brede
nr. pr. sag 2 Pakke
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukkestørrelse 10/19