Få mere at vide
Fisherbrand™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A målekolbe med prop
Artikelnummer. 11309443 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
10/19
12/21
14/23
19/24
24/29
Tolerance:
±0,01 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Tolerance Pakningsstørrelse
11309443 50 mL 12/21 ±0,06 ml Pakke med 5
11359443 1000 mL 24/29 ±0,4 ml Pakke med 2
11379433 10 mL 10/19 ±0,04 ml Pakke med 5
11329443 200 mL 14/23 ±0,15 ml Pakke med 2
11339443 250 mL 14/23 ±0,15 ml Pakke med 2
11389433 20 mL 10/19 ±0,04 ml Pakke med 5
11399433 25 mL 10/19 ±0,04 ml Pakke med 5
11349443 500 mL 19/24 ±0,25 ml Pakke med 2
11319443 100 mL 12/21 ±0,01 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11309443
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Amber borosilikatglas målekolbe inkluderer udskiftelig polyethylenprop.
  • Med et mærke graduering og udskiftelig polyethylenprop.
  • Detaljerne på hver flaske inkluderer bekræftelse af overholdelse af internationale standarder samt en individuel genbestillingskode.
  • De Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' kan downloades til denne vare fra fanen 'Dokumentation'
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN 12691
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 139 mm
nr. pr. sag 1 hver
Tolerance ±0,06 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukketype Kasket
Diameter (metrisk) Udvendig 49 mm
Lukkestørrelse 12/21