Få mere at vide
BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolber med polypropylenprop
Artikelnummer. 10120571 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Hals stil:
Brede
Smal
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Hals stil Pakningsstørrelse
10120571 5 L Smal Hver
11854150 100 mL Smal Pakke med 2
11844150 100 mL Brede -
11693199 10 mL Brede Pakke med 2
11884010 200 mL Smal Pakke med 2
11333884 50 mL Brede Pakke med 2
11814150 250 mL Smal Pakke med 2
11858361 500 mL Smal Pakke med 2
11864010 25 mL Smal Pakke med 2
10211601 1000 mL Smal Hver
10488492 2000 mL Smal Hver
11673199 1000 mL Brede Hver
11683199 5 mL Brede Pakke med 2
10287863 20 mL Brede Pakke med 2
11854010 20 mL Smal Pakke med 2
11874010 50 mL Smal Pakke med 2
11844020 25 mL Brede Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 10120571 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 37255
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1295.00 DKK
    1161.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 133.16 DKK
    10% Slukket
View all promotions
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Fremstillet af borosilikatglas og overholder DIN EN ISO 1042 standarder. BRAND™ Blaubrand™ Klasse A borosilikatglas målekolbe med polypropylenprop fås med smal hals eller bred hals i en række forskellige størrelser. DE-M-mærkning på halsen giver hurtig og præcis volumenkontrol. Polypropylenprop medfølger.
  • Klasse A målekolbe
  • Fremstillet af borosilikatglas
  • Overholder DIN EN ISO 1042 standarder
  • DAkkS kalibreringscertifikat tilgængeligt efter anmodning
  • Kalibreret til at indeholde (TC, In)
  • Smal hals og bred hals muligheder tilgængelige i en række størrelser
  • DE-M-mærkning giver hurtig og præcis volumenkontrol
  • Polypropylenprop medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibrering Kalibreret til at indeholde
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Klar
Oversigt DE-M Mærkning
Kapacitet (metrisk) 5 L
Materiale Borosilikatglas
Grænse for fejl ±1,2 ml
Hals stil Smal
nr. pr. sag 1 hver
Uddannet Ja
Klasse EN
Lukketype Prop
Lukkestørrelse 34/35