Få mere at vide
Fisherbrand™ Ravfarvet borosilikatglas Klasse A målekolbe med prop
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Amber borosilikatglas målekolbe inkluderer udskiftelig polyethylenprop.
Med et mærke graduering og udskiftelig polyethylenprop. Detaljerne på hver flaske inkluderer bekræftelse af overholdelse af internationale standarder samt en individuel genbestillingskode. De Fisherbrand 'Batch Certificate of Compliance' kan downloades til denne vare fra fanen 'Dokumentation'
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 1042, DIN 12664 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Farve | Ravgul |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Højde (metrisk) | 89 mm |
| Tolerance | ±0,04 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |
| Lukkestørrelse | 10/19 |