Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber med polyprop, blå graduering
Artikelnummer. 11760964
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Standard konusled:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Taper Ground
Tolerance:
±0,025 ml
±0,04 ml
±0,06 ml
±0,08 ml
±0,1 ml
±0,15 ml
±0,25 ml
±0,4 ml
±0,6 ml
±1,2 ml
±2 ml
0.025 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled Tolerance Pakningsstørrelse
11760964 10 mL 10/19 NS Standard Ground ±0,04 ml Pakke med 2
10218211 10 L 45/40 NS Standard Ground ±2 ml Hver
10689451 1000 mL 24/29 NS Standard Ground ±0,6 ml Hver
10522891 1000 mL 24/29 NS Standard Ground ±0,4 ml Hver
11780964 100 mL 12/21 NS Standard Ground ±0,1 ml Pakke med 2
11708071 10 mL 7/16 NS Standard Ground ±0,025 ml Pakke med 2
10561161 2000 mL 29/32 NS Standard Ground ±0,6 ml Hver
11782142 200 mL 14/23 NS Standard Ground ±0,15 ml Pakke med 2
11718071 20 mL 10/19 NS Standard Ground ±0,04 ml Pakke med 2
11792142 250 mL 14/23 NS Standard Ground ±0,15 ml Pakke med 2
11816993 25 mL 12/21 NS Standard Ground ±0,06 ml Pakke med 2
11728071 25 mL 10/19 NS Standard Ground ±0,04 ml Pakke med 2
10244712 20 mL 12/21 NS Standard Ground ±0,04 ml Pakke med 2
11702152 500 mL 19/26 NS Standard Ground ±0,25 ml Pakke med 2
10646111 5 L 34/35 NS Standard Ground ±1,2 ml Hver
11770964 50 mL 14/23 NS Standard Ground ±0,08 ml Pakke med 2
11750964 5 mL 10/19 NS Standard Ground ±0,04 ml Pakke med 2
11738071 50 mL 12/21 NS Standard Ground ±0,06 ml Pakke med 2
11772142 100 mL 14/23 NS Standard Ground ±0,1 ml Pakke med 2
11782412 5 mL 7/16 NS Standard Taper Ground 0.025 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11760964 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2820161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    310.00 DKK
    273.82 DKK / Pakke med 2
    Spare 36.18 DKK
    11% Slukket
På lager
Giver mulighed for præcis, sikker væskemåling og håndtering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A volumetriske kolber med polyprop, blå graduering er fremstillet af holdbart DURAN™ glasrør.
  • Med NS-slebet og polyethylenprop
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 90 mm
Grænse for fejl ±0,04 ml
Standard konusled 10/19 NS Standard Ground
Tolerance ±0,04 ml
Uddannet Ja
Klasse EN