UserName
Isopropanols
Isopropanoler
Isopropanol (IPA), også kendt som 2-propanol, er et alsidigt opløsningsmiddel, der anvendes inden for analytisk kemi, kromatografi, rengøring og prøveforberedelse. Valget af den rette kvalitet er vigtigt: HPLC- og LC/MS-kvaliteter hjælper med at reducere baggrundsstøj og forbedre metodernes reproducerbarhed, mens ACS- og analysekvalitet understøtter pålidelige rutinearbejdsgange. I dette udvalg finder du isopropanoler, der er velegnede til kromatografi, sporanalyse og laboratoriets daglige behov – tilgængelige i populære pakningsstørrelser for effektiv lagerføring i laboratoriet. Udforsk pålidelige produkter fra Fisher Chemical™, Honeywell™ (herunder serierne Fluka™ og Research Chemicals™) og JT Baker™ for at matche dine krav til anvendelse, dokumentation og renhed.
Isopropanol, til HPLC, Fisher Chemical™
Brun glasflaske, 2,5 l.
Isopropanol, for HPLC, Fisher Chemical™
Isopropanol, Optima™ LC/MS-kvalitet, Fisher Chemical™
Glasflaske, 2,5 l.
Isopropanol, 99.5+%, pure
Isopropanol, certificeret AR-kvalitet til analyse, Fisher Chemical™
2,5 l.
2-Propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Fuldfør din ordre – Gode tilbud
Isopropanoler til HPLC-ydeevne
Reducer variation, og understøt ensartet kromatografi med pålidelige IPA-muligheder i HPLC-kvalitet.
Isopropanols for HPLC performance
Klar til LC/MS-arbejdsgange
Vælg IPA, der er egnet til LC/MS, for at hjælpe med at minimere baggrundsstøj og beskytte følsomheden ved analyse på sporstofniveau.
Ready for LC/MS workflows
Ofte stillede spørgsmål
Isopropanol anvendes til kromatografi, prøveforberedelse, rengøring, arbejdsgange inden for molekylærbiologi og analytisk test. Højrene kvaliteter fra mærkerne/porteføljerne Fisher Chemical™, Thermo Scientific™ og Fluka™ bidrager til at sikre pålidelige og reproducerbare resultater i laboratoriet.
Vælg kvalitet ud fra anvendelsens krav. HPLC- og LC/MS-kvaliteter er ideelle til kromatografi, analytiske kvaliteter understøtter analyselaboratorier, mens kvaliteter til molekylærbiologi er velegnede til arbejdsgange med DNA, RNA og life science.
Blandt de førende muligheder er porteføljerne fra Fisher Chemical™, Thermo Scientific™, Fluka™, Honeywell Riedel-de Haën™ og MP Biomedicals™. Disse mærker tilbyder en række renhedsgrader og pakningsstørrelser til forsknings- og industrilaboratorier.
Isopropanol i HPLC-kvalitet anvendes almindeligvis i væskekromatografisystemer, til fremstilling af den mobile fase og til prøveanalyse, hvor et lavt indhold af urenheder er nødvendigt for at opretholde instrumentets ydeevne og den analytiske nøjagtighed.
Isopropanol med højere renhed reducerer risikoen for kontaminering, forbedrer reproducerbarheden og understøtter overholdelse af krav i regulerede miljøer. Valg af den rette kvalitet hjælper med at beskytte instrumenter og sikrer pålidelige eksperimentelle resultater.
Førende mærker